Merck
C3755
Sigma-Aldrich
クレアチンホスホキナーゼ ウサギ筋肉由来
Type I, salt-free, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
別名:
ATP:クレアチン N-ホスホトランスフェラーゼ, CPK, クレアチンキナーゼ, ホスホクレアチンホスホキナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 UNITS
¥11,700
1000 UNITS
¥13,200
3500 UNITS
¥13,700
17500 UNITS
¥39,300
35000 UNITS
¥66,700
¥11,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 UNITS
¥11,700
1000 UNITS
¥13,200
3500 UNITS
¥13,700
17500 UNITS
¥39,300
35000 UNITS
¥66,700
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
¥11,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
タイプ
Type I
フォーム
salt-free, lyophilized powder
比活性
≥150 units/mg protein
分子量
80-86.2 kDa
溶解性
0.25 M glycyl-glycine, pH 7.4: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
その他の活性
ATPase ≤0.01%
Lactic dehydrogenase, hexokinase, myokinase and pyruvate kinase ≤0.001%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグマの酵素は、ラットの脳から単離された海馬神経細胞内のクレアチンりん酸の測定に使用されています。[1]
分子量:約81,000
クレアチンホスホキナ-ゼは主に骨格筋由来のホモ二量体(MM)からなる二量体です。特に心筋では、ヘテロ二量体(MB)としても存在します。脳組織のクレアチンホスホキナ-ゼは主に脳由来のホモ二量体(BB)からなっています。M鎖とB鎖とのアミノ酸配列の間には約80%の相同性があります。配列から求めたM鎖の分子量は43,112です。
E1%(280) = 8.76
至適pH:正反応はpH 8.8~9.0, 逆反応はpH 6.0~7.0。
組織に広く分布する細胞酵素です。収縮系や輸送系でのATP産生に関連する生理学的役割を果たします。濃度の上昇は、心筋梗塞, 筋ジストロフィ-, 甲状腺機能亢進症, 肺梗塞や脳血管性疾患に関連しています。こうした疾患の診断においては、相対的なアイソザイムの分布の違いも判断材料になります。
基質:クレアチン, N-エチルグリコシアミン, グリコシアミンが基質として作用することが示されています。ATP/ADPに対して非常に特異的です。
阻害剤:ADPは正反応においてATPと競合する強力な阻害剤です。Ca2+(Ki = 4.5 mM), Zn2+やCu2+といった二価の陽イオンは、 Mg2+と競合することによりクレアチンホスホキナ-ゼを阻害します。その他の阻害剤としては、酢酸, アセチルサリチル酸, アデノシン, p-アミノサリチル酸, AMP, 安息香酸, 炭酸水素, 臭化物, 塩化物, p-クロロ水銀安息香酸, エチレンオキシド, 2,4-フルオロジニトロベンゼン, ヨウ化物, マロン酸, NAD, 硝酸, リン酸, ピロリン酸, サリチル酸, 硫酸, 亜硫酸, チロキシン, トリクロロ酢酸, L-トリヨウ化チロキシン, L-トリヨウ化サイロニン, トリポリリン酸などがあります。
注意
希釈による不活性化を避けるため、反応バッファ-には0.1%アルブミンを添加することをお勧めします。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°C、1分間で、1.0 μmolのリン酸をホスホクレアチニンからADPへと転移させる酵素量です。
調製ノート
0.25 Mグリシル-グリシン中5 mg/mL、pH 7.4で、透明、無色~淡黄色の溶液を生成します。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3755-35KU:
C3755-VAR:
C3755-BULK:
C3755-3.5KU:
C3755-17.5KU:
C3755-500UN:
C3755-1KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitochondrial creatine kinase: a key enzyme of aerobic energy metabolism.
M Wyss et al.
Biochimica et biophysica acta, 1102(2), 119-166 (1992-09-25)
G J Brewer et al.
Journal of neurochemistry, 74(5), 1968-1978 (2000-05-09)
The loss of ATP, which is needed for ionic homeostasis, is an early event in the neurotoxicity of glutamate and beta-amyloid (A(beta)). We hypothesize that cells supplemented with the precursor creatine make more phosphocreatine (PCr) and create larger energy reserves
Katrin Hollinger et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1600-1609 (2013-12-19)
The purpose of this investigation was to determine the extent to which dystrophin insufficiency caused histomorphological changes in a novel pig model of Becker muscular dystrophy. In our procedures, we used a combination of biochemical approaches, including quantitative PCR and
S Jungi et al.
Journal of cardiovascular translational research, 11(3), 236-245 (2018-02-03)
Gene-targeted therapy with the inotropic Ca2 + -sensor protein S100A1 rescues contractile function in post-ischemic heart failure and is being developed towards clinical trials. Its proven beneficial effect on cardiac metabolism and mitochondrial function suggests a cardioprotective effect of S100A1 in myocardial
Jean-Claude Tardif et al.
Journal of the American College of Cardiology, 61(20), 2048-2055 (2013-03-19)
The study aimed to evaluate inclacumab for the reduction of myocardial damage during a percutaneous coronary intervention (PCI) in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. P-selectin is an adhesion molecule involved in interactions between endothelial cells, platelets, and leukocytes. Inclacumab
質問
  1. How is the activity of this product determined? Which specific assay kit is used? I would like to use it to verify the listed activity on this product's label.
    1 回答
    1. The activity of this product is determined by a specific testing protocol. An assay kit is not used. The detailed protocol can be shared with customers: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/354/182/creatine_phosphokinase.pdf