スキップする
A3765
N-(p-Aminophenyl)oxamic acid–Agarose
saline suspension
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥41,600
この商品について
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥41,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
20 atoms
capacity
≥37 units/mL binding capacity (neuraminidase (N2876, 4MU-NANA substrate))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)O
Application
N-(p-Aminophenyl)oxamic acid agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and in specialty resins. N-(p-Aminophenyl)oxamic acid has been used in studies characterizing sialidase, neuraminidase, β-N-acetylhexosaminidases and β-galactosidase.
Physical form
Suspension in 0.1 M NaCl containing preservative
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8332A7155P8563
form
saline suspension
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
form
saline suspension
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix spacer
20 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
-
capacity
≥37 units/mL binding capacity (neuraminidase (N2876, 4MU-NANA substrate))
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
epichlorohydrin
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
A3765-5ML:4548173185606 + A3765-VAR: + A3765-BULK: + A3765-1ML:4548173185590
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)