Merck
N5254
Sigma-Aldrich
ノイラミニダーゼアガロース Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来
Type VI-A, ammonium sulfate suspension
別名:
アシルノイラミニルヒドロラーゼ, シアリダーゼ, レセプター破壊酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 UNIT
¥67,800
10 UNITS
¥281,000
¥67,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 UNIT
¥67,800
10 UNITS
¥281,000
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥67,800
Check Cart for Availability
タイプ
Type VI-A
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
20-60 units/g agarose
標識化の程度
0.6-1.8 units per mL gel
20-60 units per g agarose
Matrix
beaded agarose
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノイラミニダーゼは、末端のシアル酸残基の加水分解を触媒する、グリコシド結合加水分解酵素です。インフルエンザウイルスの放出を促進するウイルス性ノイラミダーゼが最も知られています。
アプリケーション
ウェルシュ菌Clostridium perfringens由来のアガロース結合ノイラミニダーゼは、ヒト血清サンプル中の総合および脱シアル化した性ホルモン結合グロブリンの検出に使用されます。 [1]
ウェルシュ菌Clostridium perfringens由来ノイラミニダーゼは、ヒト血清糖タンパク(インター-α-トリプシン-インヒビター)の遺伝子多型を評価する研究に使用されています。 [2] 化学的に硫酸化された糖ペプチドによるノイラミニダーゼの阻害を検証する研究にも使用されています。 [3]
単位の定義
1 unitは、他に特に規定がなければ、NAN-ラクトースまたはウシ顎下腺ムチンを使用し、pH 5.0、37°C、1分間で1.0 μmoleのN-アセチルノイラミン酸を遊離させます。価格は基質として使用するNAN-ラクトースのunit数に基づいています。
物理的形状
2.0 Mの(NH4)2SO4溶液(pH 7.0)で調製した懸濁液
調製ノート
ノイラミニダーゼ、タイプVI(N 3001)から調製。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N5254-1UN:
N5254-10UN:
N5254-BULK:
N5254-5UN:
N5254-VAR:
N5254-.5UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The mechanisms controlling the recognition of tumor- and virus-infected cells by NKp46
Arnon, T.I., et al
Immunobiol., 103(2), 664-672 (2004)
T I Arnon et al.
European journal of immunology, 31(9), 2680-2689 (2001-09-06)
Natural killer (NK) cells destroy virus-infected and tumor cells without prior antigen stimulation. The NK cell cytotoxicity is regulated in large part by the expression of NK cell receptors that are able to bind major histocompatibility complex (MHC) class I
U Vogt et al.
Human genetics, 84(2), 151-154 (1990-01-01)
A new genetic polymorphism of a human serum glycoprotein, the inter-alpha-trypsin-inhibitor (ITI), has been demonstrated by population and family studies. Sera were examined after neuraminidase treatment by isoelectric focusing on agarose gels followed by immunoblotting or by immunofixation with specific
N Mian et al.
The Biochemical journal, 181(2), 377-385 (1979-08-01)
Chemically sulphated glycopeptides (derived from pig duodenal mucosa) inhibited Clostridium perfringens neuraminidase (EC 3.2.1.18) activity in a pH-dependent manner. Analysis of inhibition kinetics data indicated that, although the enzyme inhibition could not be categorized into any of the classical types
Measurements of total and desialylated sex hormone binding globulin in serum by ELISA.
J Vaysse et al.
Clinical chemistry, 44(4), 882-884 (1998-04-29)
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.