スキップする
A2264
β-N-アセチルグルコサミニダーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
ammonium sulfate suspension, ≥8 units/mg protein
別名:
β-N-アセチル-D-ヘキソサミニド N-アセチルヘキソサミノヒドロラーゼ, β-N-アセチルヘキソサミニダーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 units
カートの在庫状況を確認する
¥29,000
10 units
カートの在庫状況を確認する
¥49,400
25 units
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥92,200
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-730-2
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥8 units/mg protein
Biological source:
Canavalia ensiformis
¥29,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥8 units/mg protein
foreign activity
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%, α-mannosidase ≤0.5%
storage temp.
2-8°C
Application
β- N-アセチルグルコサミニダーゼは、N-アセチル-β-D-グルコサミニドおよびN-アセチル-β-D-ガラクトサミニドの加水分解に使用されるリソソーム酵素です。この酵素は、β- GlcNAcおよびβ-GalNAccの効果的なグリコシル転移に基づくオリゴ糖の化学酵素的合成で使用されます。この酵素はアルツハイマー病研究の有用なツールである可能性があります[1]Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来アセチルグルコサミニダーゼは、バイオフィルムの酵素的分離の研究に使用されています[2]
Biochem/physiol Actions
β-N-アセチルヘキソサミニダ-ゼとも呼ばれることもある酵素で、種々の基質に由来する末端のβ結合型N-アセチルグルコサミンやN-アセチルガラクトサミンを遊離させる性質が知られています。
この酵素は、β-N-アセチルヘキソサミニダーゼと呼ばれることがあり、様々な基質から末端β結合N-アセチルグルコサミンおよびN-アセチルガラクトサミンを解放することが報告されています。β-N- アセチルグルコサミニダーゼの活性は色素生産性基質であるp-ニトロフェニル-N-アセチル-β-D-グリコサミニドで測定されます。 β-N-アセチルグルコサミニダーゼは末端非還元N-アセチル-D-ヘキソサミン残基を加水分解します。この酵素には2つの主なアイソザイム、すなわちHex AであるヘテロダイマーとHex Bであるホモダイマーが含まれています。N-アセチルグルコサミン、アセトアミド、N-2-アセタミド-2-デオキシグルコシルアミン、N-アセチルノジリマイシンおよびN-アセチルデオキシノジリマイシンは、既知の阻害剤です。
Physical form
2.5 Mの(NH4)2SO4溶液(pH 7.0)で調製した懸濁液
Analysis Note
pH 4.0においてp-ニトロフェニル β-N-アセチルガラクトサミニドの加水分解速度は、pH 5.0における加水分解速度の約50%です。
Other Notes
1ユニットは、pH 5.0、25°C、1分間に、1.0 μmolのp-ニトロフェニルN-アセチル-β-D-グルコサミニドを加水分解して、p-ニトロフェノールとN-アセチル-D-グルコサミンを生成する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M7257G4142M9400
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
bovine
biological source
-
specific activity
≥8 units/mg protein
specific activity
≥15 units/mg protein (biuret)
specific activity
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
-
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
foreign activity
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%, α-mannosidase ≤0.5%
foreign activity
β-galactosidase, β-N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase and α-L-fucosidase <0.05%
foreign activity
α- and β-glucosidase ≤0.2%, α-fucosidase ≤0.2%, α-galactosidase ≤0.2%, α-mannosidase ≤0.2%, β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%
foreign activity
β-N-acetylglucosaminidase and α-mannosidase <1.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)