Merck
69785
Sigma-Aldrich
DL-乳酸
~90% (T)
別名:
2-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1209341
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
~90% (T)
品質水準
形状
liquid
不純物
water, residual
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-乳酸は、重縮合反応によるポリ乳酸(PLA)の合成に使用されるラセミ混合物です。
アプリケーション
DL-乳酸は、セリンラセマーゼ(SR)阻害剤の合成に使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69785-2.5L:
69785-1L:
69785-VAR:
69785-BULK:
69785-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
L-(+)-乳酸 BioXtra, ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
L6402
L-(+)-乳酸
L-(+)-乳酸 about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
SAFC
1.00366
L-(+)-乳酸
L-(+)-乳酸 analytical standard
Supelco
46937
L-(+)-乳酸
Luis E Rojas Tovar et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-11)
Non Celiac Wheat Sensitivity (NCWS) is an intolerance to wheat products and individuals with NCWS often adhere to a gluten free diet. However, gluten free diets are often associated with a reduced sensory and nutritional quality. Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Design, synthesis, and evaluation of novel inhibitors for wild-type human serine racemase.
Takahara S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(3), 441-445 (2018)
Poly (D, L-lactic acid) homopolymers: Synthesis and characterization
Kaitian, Xu and Kozluca
Turkish Journal of Chemistry, 20, 43-53 (1996)
Marcella Mauro et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 59, 275-280 (2019-04-20)
Dermal exposure to Aluminium nanoparticles (AlNPs) can occur in occupationally- and non occupationally exposed- population, due to the use of Al salts-based antiperspirants. No AlNPs transdermal permeation data exists. Our study investigated in vitro the permeation of 30-60 nm Al2O3NPs dispersed
Jule Anna Horlbog et al.
Scientific reports, 8(1), 12931-12931 (2018-08-30)
The aim of this study was to compare the phenotype of 40 strains of L. monocytogenes under food and host relevant stress conditions. The strains were chosen to represent food and clinical isolates and to be equally distributed between the