Merck
M6638
Sigma-Aldrich
[Met5]エンケファリン 酢酸塩 水和物
≥95.0% (HPLC), powder
別名:
[5-メチオニン]エンケファリン, エンケファリンM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥2,436
10 MG
¥5,040
5 MG
¥12,110
25 MG
¥19,530
100 MG
¥58,170
¥2,436
単価¥3,480割引30%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥2,436
10 MG
¥5,040
5 MG
¥12,110
25 MG
¥19,530
100 MG
¥58,170
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H35N5O7S · xC2H4O2 · yH2O
CAS番号:
分子量:
573.66 (anhydrous free base basis)
Beilstein:
3042295
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥2,436
単価¥3,480割引30%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
組成
acetate, 2.5-20%
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(CNC(CNC([C@@H](N)CC(C=C2)=CC=C2O)=O)=O)=O)N[C@@H](CCSC)C(O)=O.CC(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C27H35N5O7S.C2H4O2.H2O/c1-40-12-11-21(27(38)39)32-26(37)22(14-17-5-3-2-4-6-17)31-24(35)16-29-23(34)15-30-25(36)20(28)13-18-7-9-19(33)10-8-18;1-2(3)4;/h2-10,20-22,33H,11-16,28H2,1H3,(H,29,34)(H,30,36)(H,31,35)(H,32,37)(H,38,39);1H3,(H,3,4);1H2/t20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI Key
NNACMJQGYXGHNE-DUQFDOSRSA-N
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met
詳細
[Met5]エンケファリン(ME)はオピオイドペンタペプチドであり、中枢神経系で神経伝達物質または神経調節物質として機能します。[Met5]エンケファリンは、met-Enkの古典的オピオイド作用を媒介するμオピオイド受容体とδオピオイド受容体およびペプチドの非オピオイド作用(細胞増殖の減速)を媒介するζ -受容体という3つの主な受容体サブタイプと相互作用すると活性化されます[1][2][3]。[Met5]エンケファリンは、H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-OHアミノ酸配列で構成されるin vitroの前駆体ペプチドであるプロメチオニンエンケファリンから得られます[4]。ペプチド活性は、中枢神経系、神経内分泌系、および免疫系において確認されます。[5]
アプリケーション
[Met5]エンケファリン酢酸塩水和物は、オピオイド増殖因子受容体における変異がヒトがん細胞株に及ぼす影響を調べるために使用されてきました。[6]
生物化学的/生理学的作用
Met-エンケファリンは内在性のオピオイド神経伝達物質/神経修飾因子であり、μおよびδオピオイドレセプタ-に対するアゴニスト活性を有しています。白血球のMet-エンケファリンレセプタ-を通じて、免疫系の機能亢進を仲介しています。また、Met-エンケファリンは多くの細胞種において、神経細胞のオピオイドレセプタ-とは異なるレセプタ-上で成長因子として機能します。
オピオイドペプチドは、痛みの伝達、オピエート依存、および多幸症などのさまざまな生理的プロセスにおいて非常に重要な役割を果たしており、このクラスのメンバーには1位と4位に芳香族残基が含まれています[7]。[Met5]エンケファリンは、サイトカインとして機能し、がん患者やAIDS患者における免疫応答の改善に関与しています。[Met5]エンケファリンは、低濃度では免疫機能を高め、高濃度では抑制します[5]。MEはグルコース恒常性に関連しています。ME濃度の上昇はI型糖尿病患者の血漿中で確認されます。[8]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6638-VAR:
M6638-BULK:
M6638PROC:
M6638-10MG:
M6638-100MG-PW:
M6638-10MG-PW:
M6638-100MG:
M6638-EW:
M6638-5MG-PW:
M6638-1MG-PW:
M6638-25MG-PW:
M6638-1MG:
M6638-5MG:
M6638-25MG:
M6638-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
KD Tripathi
Essentials of Medical Pharmacology null
Methionine enkephalin: a new cytokine--human studies.
Plotnikoff NP
Clinical Immunology and Immunopathology, 82(2), 93-101 (1997)
N P Plotnikoff et al.
Clinical immunology and immunopathology, 82(2), 93-101 (1997-02-01)
The effects of methionine enkephalin (met-enkephalin) on human immune function are reviewed. This pentapeptide functions to upregulate, or enhance, immune function in the majority of donor samples at low doses and suppresses at high doses. The influence of this molecule
Effects of met-enkephalin on cell proliferation in different models of adrenocortical-cell growth.
Malendowicz LK
International Journal of Molecular Medicine, 15(5), 841-845 (2005)
Isolation and structure of pro-methionine-enkephalin: Potential enkephalin precursor from porcine hypothalamus.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76(12), 6177-6180 (1979)
質問
  1. Bonjour, Dans quoi est il possible de reconstituer l'OGF (M6638) et à quelle concentration? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement
    1 回答
    1. M6638 is soluble in water at 1mg/ml as indicated in the CoA.