Merck
30070
Sigma-Aldrich
システアミン
≥98.0% (RT)
別名:
β-メルカプトエチルアミン, 2-アミノエタンチオール, 2-メルカプトエチルアミン, MEA, チオエタノールアミン, デカルボキシシステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
77.15
Beilstein:
635649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98.0% (RT)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
システアミンは次の用途に適しています:
  • システアミン修飾金ナノ粒子(AuNP)の調製
  • SU-8マイクロロッドの製造では、システアミンのアミン基は、粒子表面に存在する未反応のエポキシド環と反応し、これを開環させ、共有結合を形成します。
  • in vitroで成熟し、受精したブタ卵母細胞のin vitroでの発生を促します。
  • シスチン症の白血球顆粒球分画で、システアミンのジスルフィド交換反応により、シスチンを枯渇させる効果を実証する研究において
  • 放射線防護剤として
  • ラットの皮下に投与して、膵臓のインスリンまたはグルカゴンの含有量を変化させずにソマトスタチン分泌を阻害する効果を評価する研究において
  • 電気泳動ゲル(酢酸/尿素ゲル)のスカベンジャーとして
生物化学的/生理学的作用
システアミン(β-メルカプトエチルアミン)は、患者の細胞からシスチンを枯渇させ、腎糸球体機能を調節し、その成長を促します。したがって、システアミンは、腎障害性シスチン症の潜在的な治療薬であると考えられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30070-10G:
30070-INTR:
30070-BULK:
30070-50G:
30070-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W A Gahl et al.
The Biochemical journal, 228(3), 545-550 (1985-06-15)
Cystinotic lysosome-rich leucocyte granular fractions, loaded with [35S]cystine, were exposed to different cystine-depleting agents. During a 30 min incubation at 37 degrees C, untreated cystinotic granular fractions lost negligible [35S]cystine when corrected for lysosome rupture. Granular fractions exposed to 0.1
Successful treatment of severe paracetamol overdosage with cysteamine.
L F Prescott et al.
Lancet (London, England), 1(7858), 588-592 (1974-04-06)
C G Grupen et al.
Biology of reproduction, 53(1), 173-178 (1995-07-01)
Most porcine oocytes matured and fertilized in vitro fail to develop normally due to abnormal fertilization. The aim of this study was to determine the effect of cysteamine on pronuclear formation and developmental competence in pig embryos produced in vitro.
Cysteamine therapy for children with nephropathic cystinosis
Gahl WA, et al.
The New England Journal of Medicine, 316(16), 971-977 (2018)
R L Sorenson et al.
Diabetes, 32(4), 377-379 (1983-04-01)
Cysteamine (300 mg/kg) administered subcutaneously depletes pancreatic somatostatin to 36% of control levels, but does not alter pancreatic insulin or glucagon content. Although perfusion of pancreata from normal animals with glucose (300 mg/dl) markedly stimulated somatostatin release, pancreata from cysteamine-treated