スキップする
A9650
アンジオテンシン I (ヒト) 酢酸塩 水和物
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
別名:
5-Ile-アンジオテンシンI, 5-イソロイシン-アンジオテンシンI, プロアンジオテンシン, ペプシテンシン, ハイパーテンシンI
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥11,100
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥37,400
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥39,500
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥134,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C62H89N17O14 · xC2H4O2 · yH2O
CAS番号:
分子量:
1296.48 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
human
Mol wt:
1296 Da by calculation (Average Mass)
¥11,100
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
1296 Da by calculation (Average Mass)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
InChI key
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH.2CH3COOH.6H2O
アンジオテンシノーゲン(アンジオテンシンI)は、肝臓で産生されるレニン基質です。
研究分野:細胞シグナリング
Application
アンジオテンシンI(ヒト)酢酸塩水和物は、次の用途で使用されています。
  • 加水分解のためにアンジオテンシンI溶液を重量測定的に調製する際に、外部校正標準物質としてα-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸(CHCA)および2,5-ジヒドロキシ安息香酸(DHB)マトリックスに適用されました。また、SI(国際標準)に準拠するアミノ酸分析のデモンストレーションにおいて、モデルペプチドとして使用されました。
  • マトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI)質量分析に用いるオンライン単一液滴析出の研究において、標的上に析出する分析物として。[1]
Biochem/physiol Actions
アンジオテンシン Iは、神経伝達物質と推測されています。また、体液量の調節とアルドステロンの放出に関与するホルモンであるアンジオテンシン IIおよびangiotensin fragment 1-7の前駆物質でもあります。
神経伝達物質と推測されているほか、アンジオテンシン IIおよびangiotensin fragment 1-7の前駆物質でもあります。
アンジオテンシンは、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)の成分です。このホルモン循環系[2] は、カリウム分泌、血管緊張、ナトリウムと水分の再吸収を調節することで、血圧制御に役立ちます。また、RAASは、線維症、アポトーシス、炎症に関与しています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9525SRP3069G9145
biological source
human
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
human
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mol wt
1296 Da by calculation (Average Mass)
mol wt
-
mol wt
~7.6 kDa
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. 「A9650 アンジオテンシン I (ヒト) 酢酸塩 水和物」 本製品の由来はヒト組織からの抽出物になりますでしょうか。あるいは化学合成品でしょうか。 ご教示いただけるとありがたいです。
    1 回答
    1. This product is chemically synthesized.