サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥33,300 |
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥87,600 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C99H155N31O23/c1-7-55(6)81(129-86(142)66(28-18-40-112-98(107)108)118-83(139)65(27-17-39-111-97(105)106)120-88(144)70(44-54(4)5)125-89(145)71(46-56-21-9-8-10-22-56)117-79(135)52-115-78(134)51-116-82(138)61(102)45-57-31-33-59(131)34-32-57)94(150)122-67(29-19-41-113-99(109)110)95(151)130-42-20-30-75(130)93(149)121-64(26-14-16-38-101)85(141)124-69(43-53(2)3)87(143)119-63(25-13-15-37-100)84(140)126-72(47-58-50-114-62-24-12-11-23-60(58)62)90(146)128-74(49-80(136)137)92(148)127-73(48-77(104)133)91(147)123-68(96(152)153)35-36-76(103)132/h8-12,21-24,31-34,50,53-55,61,63-75,81,114,131H,7,13-20,25-30,35-49,51-52,100-102H2,1-6H3,(H2,103,132)(H2,104,133)(H,115,134)(H,116,138)(H,117,135)(H,118,139)(H,119,143)(H,120,144)(H,121,149)(H,122,150)(H,123,147)(H,124,141)(H,125,145)(H,126,140)(H,127,148)(H,128,146)(H,129,142)(H,136,137)(H,152,153)(H4,105,106,111)(H4,107,108,112)(H4,109,110,113)/t55-,61-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,81-/m0/s1
InChI key
JMNJYGMAUMANNW-FIXZTSJVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
mouse ... Oprd1(18386)
pig ... PDYN(445529)
rat ... Oprd1(24613)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description Chemicon®, from guinea pig | description 97% |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information pig ... PDYN(445529) | Gene Information human ... PDYN(5173) | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D8147-BULK-N: + D8147-PPG: + D8147-1MG: + D8147PROC: + D8147-1MG-PW: + D8147-.1MG-PW: + D8147-VAR: + D8147-.1MG: + D8147-.5MG-PW: + D8147-BULK: + D8147-.5MG: + D8147-PH:
jan