アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C28H37N5O7.C2H4O2.H2O/c1-17(2)12-23(28(39)40)33-27(38)22(14-18-6-4-3-5-7-18)32-25(36)16-30-24(35)15-31-26(37)21(29)13-19-8-10-20(34)11-9-19;1-2(3)4;/h3-11,17,21-23,34H,12-16,29H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,37)(H,32,36)(H,33,38)(H,39,40);1H3,(H,3,4);1H2/t21-,22-,23-;;/m0../s1
InChI Key
QKDIOZBQOQJXFR-XQCXOTTHSA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386) , OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613) , OPRM1(25601)
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9133-5MG:
L9133-PH:
L9133-25MG-PW:
L9133-1MG:
L9133-VAR:
L9133-10MG-PW:
L9133-50MG-PW:
L9133PROC:
L9133-250MG:
L9133-BULK:
L9133-10MG:
L9133-50MG:
L9133-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)