This compound can be dissolved in DMSO, where it should be soluble to a concentration of 30 mg/mL.
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥17,900 |
5 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥54,800 |
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥90,800 |
50 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥240,000 |
この商品について
製品名
[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-オール]-エンケファリン 酢酸塩, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)N(C)[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NCCO
InChI
1S/C26H35N5O6.C2H4O2/c1-17(30-25(36)21(27)14-19-8-10-20(33)11-9-19)24(35)29-16-23(34)31(2)22(26(37)28-12-13-32)15-18-6-4-3-5-7-18;1-2(3)4/h3-11,17,21-22,32-33H,12-16,27H2,1-2H3,(H,28,37)(H,29,35)(H,30,36);1H3,(H,3,4)/t17-,21+,22+;/m1./s1
InChI key
XZZYKCKUDLGXJA-NJUGUJQKSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
mouse ... OPRM1(18390)
rat ... OPRM1(25601)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
![[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-オール]-エンケファリン 酢酸塩 ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/227/014/768064c2-9ae6-47bd-8550-e2aa5c3b61de/640/768064c2-9ae6-47bd-8550-e2aa5c3b61de.png)
![[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/934/176/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687/640/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687.png)
![[Met5]エンケファリン 酢酸塩 水和物 ≥95.0% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/158/699/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c/640/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c.png)
![[D-Ala2]-Deltorphin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/289/271/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f/640/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f.png)