Merck
30078
Sigma-Aldrich
システアミン 塩酸塩
BioXtra
別名:
β-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, 2-アミノエタンチオール 塩酸塩, 2-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, チオエタノールアミン 塩酸塩, デカルボキシシステイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥28,900
100 G
¥89,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥28,900
100 G
¥89,900
About This Item
化学式:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
113.61
Beilstein:
3590083
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioXtra
品質水準
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
67-71 °C
溶解性
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI Key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
システアミンは、シスチンなどの重要な酸化ジスルフィドを還元しシステインを産生させるアミノチオールです。
アプリケーション
システアミンは、遺伝子発現の制御、ソマトスタチン欠失およびナノ粒子の被覆など、広範な用途に使用されます。シスチノーシスなどの代謝障害におけるシスチンの有用性を研究するために使用される可能性があります。システアミンは、バイオセンサー開発における酸化還元感受性成分として使用することができます。
その他情報
アミノチオ-ル系放射線防護剤;[1]げっ歯類における十二指腸潰瘍誘発剤;[2]ラット組織においてソマトスタチン濃度を減少させます。[3][4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30078-100G:
30078-25G:
30078-VAR:
30078-INTR:
30078-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Widmann et al.
Journal of neurochemistry, 50(6), 1682-1686 (1988-06-01)
Cysteamine and its dimeric form cystamine have been applied to the rat striatum by local injection. Both compounds resulted in a dose-dependent decrease of somatostatin levels. Maximal reduction of somatostatin (by about 50%) was obtained at a dose of 50
S Szabo et al.
Endocrinology, 109(6), 2255-2257 (1981-12-01)
Administration of cysteamine (mercaptoethylamine) induces in rats severe perforating duodenal ulcers. Because the ulcerogenic properties of cysteamine are markedly reduced by treatment with somatostatin, we considered the possibility that cysteamine-induced duodenal ulcer might be mediated by depletion of tissue somatostatin
D. Vasilescu et al.
International Journal of Quantum Chemistry, 14, 149-149 (1987)
Mengxiao Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(29), 11014-11017 (2011-07-01)
pH regulates many cellular processes and is also an indicator of disease progression. Therefore, pH-responsive materials often serve as either tools in the fundamental understanding of cell biology or medicine for disease diagnosis and therapy. While gold nanoparticles have broad
Jamin B Hein et al.
Bio-protocol, 10(13), e3669-e3669 (2021-03-05)
Every living cell relies on signal transduction pathways comprised of protein-protein interactions (PPIs). In many cases, these PPIs are between a folded protein domain and a short linear motif (SLiM) within an unstructured region of a protein. As a result