アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa
6.1
溶解性
water: 0.33 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0895-10G:
M0895-VAR:
M0895-100G:
M0895-BULK:
M0895-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック