Merck
795496
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 二塩基性
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
別名:
sec.-リン酸カリウム, リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4
CAS番号:
分子量:
174.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98%
グレード:
ACS reagent
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for SM 5210
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸カリウム二塩基性は、pHの範囲が8.5~9.6の有用な生物学的バッファーです。リン酸カリウムは以下のさまざまな形態で存在します:一塩基性(KH2PO4)、二塩基性(KH2PO4)、三塩基性(K3PO4)。カリウムリン酸バッファーは、平衡透析、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、アフィニティーキャピラリー電気泳動研究に幅広く使用されています。
アプリケーション
リン酸カリウム二塩基性は、MMG (マルトース、メチル・グリーン)培地、リン酸緩衝生理食塩水および低張液の調製に使用されています。
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
795496-BULK:
795496-1KG:
795496-500G:
795496-100G:
795496-2.5KG:
795496-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohammad Karimi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 98, 227-240 (2019-03-01)
The aim of this study was to find an optimum dose of the synthetic amorphous calcium phosphate (ACP) nanoparticles to be incorporated in resin-modified glass ionomer cements (RMGICs) for triggering the release of PO43-/Ca2+, alkaline phosphatase (ALP) activity and osteogenic
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.