Merck
N9376
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニル N-アセチル-β-D-グルコサミニド
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
別名:
4-ニトロフェニル 2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥19,800
500 MG
¥36,700
1 G
¥43,400
¥10,400
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥19,800
500 MG
¥36,700
1 G
¥43,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O8
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
96193
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥10,400
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
4-ニトロフェニル N-アセチル-β-D-グルコサミニド, ≥99% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.05% Free p-nitrophenol
溶解性
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI Key
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ(NAG)は、次の用途で使用されています:
  • N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ(NAG)を定量するための基質として[1]
  • キチナーゼChiB1活性を調べるための基質として[2]
  • ラット好塩基球性白血病(RBL)-2H3細胞を用いて脱顆粒を評価するため[3]
生物化学的/生理学的作用
4-ニトロフェニルN-アセチル-β-D-グルコサミニド(NP-GlcNAc)は、広く使用されているヘキソサミニダーゼ基質です。酵素作用により、グリコシド結合が切断され、405 nmで測定できる4-ニトロフェノキシド(pNP)が形成されます。[4]NP-GlcNAcは、b-N-アセチルグルコサミニダーゼの迅速で正確なレートアッセイ法のために、ジエチルアミノエチル-a-シクロデキストリン(DEn-CD)と組み合わせて使用することもできます。シクロデキストリン誘導体は、この酵素の至適pHであるpH 5付近で4-ニトロフェノールを黄色の4-ニトロフェノールオキシドにイオン化するための添加剤として使用されます。
基質
N-アセチルグルコサミニダーゼ用の発色基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N9376-10MG:
N9376-50MG-KC:
N9376-250MG:
N9376-50MG:
N9376-VAR:
N9376-5G:
N9376-100MG:
N9376-1G:
N9376-25MG:
N9376-500MG:
N9376-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Femke Waanders et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 53(1), 16-25 (2008-10-01)
Tubulointerstitial damage plays an important role in chronic kidney disease (CKD) with proteinuria. Urinary kidney injury molecule 1 (KIM-1) reflects tubular KIM-1 and is considered a sensitive biomarker for early tubular damage. We hypothesized that a decrease in proteinuria by
Chromogenic carbamate and acetal substrates for glycosaminidases
Chibba A, et al.
Carbohydrate Chemistry, 549-558 null
Yajun Zhou et al.
FEMS microbiology letters, 363(12) (2016-05-18)
We purified a chitinase from pilei extractions of Coprinopsis cinerea fruiting bodies by ammonium sulfate precipitation and CM Sepharose cation exchange chromatography. MALDI-TOF/TOF MS analysis characterized this purified chitinase as a putative class V chitinase, ChiB1. ChiB1 hydrolyzed colloidal chitin
Kenji Osumi et al.
Carbohydrate research, 339(15), 2633-2635 (2004-10-13)
We found that the recombinant endo-beta-N-acetylglucosaminidase of Mucor hiemalis (Endo-M) expressed in Candida boidinii had the transglycosylation activity of transferring a bisecting hybrid-type oligosaccharide from an ovalbumin glycopeptide to the acceptor (p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside) in a good yield of 43%.
Jin-Jin Xie et al.
International journal of biological macromolecules, 39(4-5), 159-164 (2006-07-04)
Chemical modification of p-chloromercuribenzoate (PCMB) on beta-N-acetyl-d-glucosaminidase (NAGase, EC 3.2.1.52) from green crab (Scylla serrata) has been studied. The results show that sulfhydryl group is essential for the activity of the enzyme. Inhibitory kinetics of the enzyme by mercuric chloride