スキップする
A5285
アデノシン 5′-二リン酸 一カリウム塩 二水和物
bacterial, ≥95%, P2Y receptor agonist, powder
別名:
Adenosine 5′-Diphosphate Potassium Salt, ADP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥5,000
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥23,900
5 x 1 g
カートの在庫状況を確認する
¥103,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H14KN5O10P2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
501.32
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
¥5,000
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アデノシン 5′-二リン酸 一カリウム塩 二水和物, bacterial, ≥95%, powder
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Gene Information
General description
アデノシン二リン酸(ADP)は、生体におけるエネルギーフローの重要な構成要素です。その構造は、アデニンに結合した糖骨格と、リボース糖の5番目の炭素原子に結合した2つのリン酸基で構成されています。ADPはATP生合成のための前駆体を供給します。 ADPは、特にP2Y受容体を標的とする弱い血小板アゴニストとして機能します。ただし、ADPは他の血小板アゴニストの作用を増強して、血小板密顆粒から放出される際の血小板凝集体の安定性を促進することにより、血小板機能に極めて重要な役割を果たします。
Application
アデノシン5′-二リン酸は、ラット脳における放出、神経細胞への影響、および細胞外β-ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド(β-NAD+)の除去の研究に使用されています。 アデノシン5′-二リン酸は、急性冠症候群後のプラスグレルとクロピドグレルの抗血小板療法の比較にも使用されています。
アデノシン5′-二リン酸一カリウム塩二水和物(ADP)は、以下に使用されています:
  • 透過性筋線維における複合体I支持呼吸を測定するための滴定
  • ADP刺激呼吸性動態を測定するための滴定
  • ミトコンドリア呼吸を測定するためのADP溶液の調製
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2754A6885117105
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% dry basis (enzymatic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bacterial
biological source
bacterial
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)