Merck
M5287
Sigma-Aldrich
MES 水和物
≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
別名:
2-モルホリンエタンスルホン酸水和物, 2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 水和物, 4-モルホリンエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
195.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分(900 °C)
≤0.05%
white
pH
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
water: 335.3 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.025 at 260 in H2O at 0.5 M
アプリケーション
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MES水和物バッファー(2-(N-モルフォリノ)エタンスルホン酸一水和物)は、生物学、環境学、および生化学の研究に幅広く使用されている双性イオン性生理的緩衝液です。pKaは6.1で、生理的pHで溶液を緩衝するための定番となっています。グッドバッファーの1つとして1960年代に開発されたMESは、中域のpKaを持つ、水溶性が極めて高い、他の溶媒との可溶性が非常に低い、塩作用が極めて弱い、種々の温度で安定している、化学的および酵素学的に安定している、可視およびUVスペクトル範囲の吸光度が極めて低い、容易に合成できるといった固有の基準を満たしています。MES一水和物がグッドバッファーとして位置付けられたのは、低UV吸光度、最小限の反応性、pH安定性、および高い水溶性といった性質によります。
また、MES水和物バッファーは、高い水溶性と極めて弱い金属イオン結合を示すため、以下のようなさまざまな用途に最適な選択肢となっています:
  • 細胞生物学:MES水和物バッファーは、トリスやリン酸塩などの他のバッファーより細胞毒性が低いため、細胞培養培地を緩衝するためによく選択されます。
  • タンパク質精製および抽出:広いpH範囲にわたって安定的であり、金属イオン結合が極めて弱いことから、MES水和物バッファーはタンパク質精製および抽出プロトコルにとって重要な資源となっています。
  • ゲル電気泳動:MES水和物バッファーは、変性ゲル電気泳動のランニングバッファーとしても一般的に使用されて、タンパク質分離および解析において信頼性の高い結果を保証します。
アプリケーション
MES水和物は以下の用途で使用されています:
  • 酵素BACE1の抽出における抽出バッファーの成分として[1]
  • 線維芽細胞の5,10-メテニルテトラヒドロ葉酸合成酵素(MTHFS)の酵素活性測定のための反応混合液の成分として[2]
  • カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックス(CML)ビーズにmAbまたはGST融合タンパク質をカップリングさせる際の、MESカップリングバッファーの成分として[3]
  • 蛍光標識用溶液のpHを調節するため[4]
  • 電気泳動バッファーの成分として[5]
特徴および利点
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 6.1のpKa(25°C)によりpH 5.5~6.7(25°C)を有効に緩衝する
  • 水溶性が高い
  • 金属イオン結合が極めて弱い
  • トリスやリン酸塩などの他のバッファーより細胞毒性が低い
  • 幅広いpH範囲で安定している
  • UV吸光度が低い
  • 反応性が極めて低い
調製ノート
MESを用いたバッファーは、NaOHで滴定して必要なpHに合わせることで作成できます。別の方法としては、MESのストック溶液およびMESナトリウム塩をバッファーに混合して、必要なpHに合わせることができます。ストック溶液を用いて特定のpHのバッファーを調製するための標準的な混合表が公表されています。[6]pH 7.4でMESをバッファーとして使用することは推奨されていません。他のバッファーを検討する必要があります。[7]
保管および安定性
溶液は2℃~8℃で数カ月間安定です。0.2 μmフィルターでろ過滅菌してください。どのようなスルホン酸バッファーに対しても、オートクレーブの使用は推奨されていません。バッファーをヌクレアーゼフリーにしなければならない場合は、先に水を処理し、オートクレーブした後にバッファーを加えてください。MES溶液をオートクレーブすると、溶液は黄色くなります(ただしpHに測定可能な変化は認められません)。黄色の分解産物が何であるかは不明です。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5287-BULK:
M5287-50G:
M5287-BULK-PC:
M5287-10G:
M5287-RSAMPLE:
M5287-VAR:
M5287-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase deficiency causes a neurometabolic disorder associated with microcephaly, epilepsy, and cerebral hypomyelination.
Rodan, LH et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 125, 118-126 null
The Swedish APP mutation alters the effect of genetically reduced BACE1 expression on the APP processing.
Rabe S, et al.
Journal of Neurochemistry, 119 (1), 231-239 (2011)
Synthesis and characterization of thiolated ?-cyclodextrin as a novel mucoadhesive excipient for intra-oral drug delivery
Ijaz M et al.
Carbohydrate Polymers, 132, 187-195 (2015)
High-sensitivity detection and quantitative analysis of native protein-protein interactions and multiprotein complexes by flow cytometry.
Schrum AG, et al.
Science Signaling, 2007 (389), pl2-pl2 (2007)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, CMH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
大規模生産に対応した高純度生化学用バッファーをご紹介します。シグマアルドリッチの製造技術により、高品位な製品を一貫して供給することが可能です。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf