Merck
J3455
Sigma-Aldrich
JZL 184 水和物
≥97% (HPLC)
別名:
JZL184 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥27,900
¥27,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥27,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H24N2O9 · xH2O
CAS番号:
分子量:
520.49 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
light yellow to yellow-green
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC(C1CCN(CC1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)(c3ccc4OCOc4c3)c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C27H24N2O9.H2O/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23;/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2;1H2
InChI Key
HNSBVGMOKGQJLT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
JZL 184 hydrate has been used as an inhibitor of monoacylglycerol lipase to study its effect on human osteoblast differentiation and proliferation[1] and postsynaptic neurons.[2]
生物化学的/生理学的作用
JZL184は、主として内在性カンナビノイドの2-アラキドノイルグリセロール(2-AG)を分解する酵素であるMAGLを選択的に阻害します。
JZL184は、主として内在性カンナビノイドの2-アラキドノイルグリセロール(2-AG)を分解する酵素であるMAGLを選択的に阻害します。アナンダミドと2-AGは、カンナビノイド受容体CB1およびCB2を活性化する内在性カンナビノイド類です。アナンダミドは主として脂肪酸アミドヒドロラーゼ(FAAH)によって代謝されますが、2-AGの分解に主に関与するのはモノアシルグリセロールリパーゼ(MAGL)であると考えられています。現在利用可能なMAGL阻害剤のほとんどは選択的ではなく、FAAHや他の酵素も阻害することから、この2つの酵素活性を分けることが困難となっています。JZL 184はnMレベルの効力を有する初のMAGL選択的阻害剤であり、MAGLに対する選択性はFAAHの200倍を越えています。マウスへの投与でJZL184は脳内の2-アラキドノイルグリセロール濃度を約8倍上昇させていますが、アナンダミド濃度に対する影響は示していません。
特徴および利点
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
J3455-BULK:
J3455-VAR:
J3455-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yihui Cui et al.
eLife, 5, e13185-e13185 (2016-02-28)
Synaptic plasticity is a cardinal cellular mechanism for learning and memory. The endocannabinoid (eCB) system has emerged as a pivotal pathway for synaptic plasticity because of its widely characterized ability to depress synaptic transmission on short- and long-term scales. Recent
Marie Smith et al.
PloS one, 10(9), e0136546-e0136546 (2015-09-29)
The endocannabinoid system is expressed in bone, although its role in the regulation of bone growth is controversial. Many studies have examined the effect of endocannabinoids directly on osteoclast function, but few have examined their role in human osteoblast function
Olga Karpińska et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 312(6), R883-R893 (2017-03-31)
Recent evidence suggests that endocannabinoids acting via cannabinoid CB
資料
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.