Merck
O4139
Sigma-Aldrich
オルリスタット
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
別名:
(−)-テトラヒドロリプスタチン, N-ホルミル-L-ロイシン (1S)-1-[[(2S,3S)-3-ヘキシル-4-オキソ-2-オキセタニル]メチル]ドデシルエステル, Ro-18-0647
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H53NO5
CAS番号:
分子量:
495.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
オルリスタット, ≥98%, solid
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
white
mp
<50 °C
溶解性
DMSO: 19 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オルリスタットは、脂肪の吸収を減らす胃リパーゼ阻害剤として機能します。
アプリケーション
オルリスタットは以下の阻害剤として使用されています:
  • 長期エストロゲン枯渇耐性(LTED)変異細胞株における脂肪酸合成の阻害剤
  • ラズベリー抽出物によるリパーゼ阻害スクリーニングにおけるリパーゼの阻害剤
  • in vitro膵リパーゼ活性検査における阻害剤
生物化学的/生理学的作用
オルリスタットは腸の脂肪吸収を低下させるため体重管理に有効で、安全な肥満治療薬として認められています。特に肥満者において2型糖尿病の進行を遅らせ、血糖パラメータを改善します。オルリスタットの長期使用は効果的な減量をもたらし、また結腸直腸がんの発症には関与しないと考えられています。
肥満研究に利用されるオルリスタットは、消化管内で局所的に作用してリパーゼを阻害する膵リパーゼ阻害剤です。
特徴および利点
本化合物はロシュが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
その他情報
溶液は完全に透明ではなく、微粒子が浮遊している場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O4139-BULK:
O4139-100MG:
O4139-25MG:
O4139-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibitory effect of raspberries on starch digestive enzyme and their antioxidant properties and phenolic composition
Zhang L, et al.
Food Chemistry, 119(2), 592-599 (2010)
Effect of orlistat on weight and body composition in obese adolescents: a randomized controlled trial
Chanoine JP, et al.
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 293(23), 2873-2883 (2005)
Shiva Kant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(1), 294-302 (2013-09-26)
Orlistat, a fatty acid synthase (FASN) inhibitor, has been demonstrated to inhibit tumor cell survival. However, the mechanism(s) of its tumor growth retarding action against malignancies of hematological origin remains unclear. It is also not understood if the antitumor action
The effect of consumption of citrus fruit and olive leaf extract on lipid metabolism
Merola N, et al.
Nutrients, 9(10), 1062-1062 (2017)
Risk of colorectal cancer after initiation of orlistat: matched cohort study
Hong JL, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 347(12), f5039-f5039 (2013)
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
プロトコル
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.