スキップする
A8973
2-アラキドニルグリセロール
≥98% (HPLC), Endogenous cannabinoid receptor agonist, solution
別名:
2-AG, 2-アラキドノイルグリセロール, 2-モノアラキドノイルグリセロール, (all-Z)-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸 2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)エチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥93,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H38O4
CAS番号:
分子量:
378.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
¥93,000
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
2-アラキドニルグリセロール, ~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
9:1 mixture of 2-AG and 1-AG
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
~10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO
InChI
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-22(20-24)21-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166)
rat ... Cnr1(25248), Cnr2(57302)
Biochem/physiol Actions
内在性のカンナビノイドレセプタ-アゴニストです。
Physical form
アセトニトリル溶液
Disclaimer
空気中で不安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
870450OH1911A9719
2-AG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
870450O
2-AG
description
~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98%, ethanol solution
description
≥97% (HPLC), oil
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
form
liquid
form
ethanol solution
form
oil
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
ピクトグラム
FlameExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
35.6 °F - closed cup
引火点(°C)
2 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A8973-VAR: + A8973-BULK: + A8973-25MG:4548173187853 + A8973-5MG:4548173187860
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)