Merck
P2308
Sigma-Aldrich
プロテイナーゼ K from Tritirachium album
lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
別名:
エンドペプチダーゼK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
lyophilized powder
比活性
≥30 units/mg protein
分子量
28.93 kDa
組成
Protein, ≥90% biuret
不純物
≤1 ppm DNA
その他の活性
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
DNAおよびRNA分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼKは安定した反応性の高いセリンプロテアーゼです。結晶構造および分子構造の研究で得られたエビデンスは、この酵素がスブチリシンファミリーに属し、活性部位が触媒三残基造(Asp39-His69-Ser224)を持つことを示しています。プロテイナーゼKは広範囲の環境(pH、バッファー塩、界面活性剤[SDS]、温度)で安定です。 0.1~0.5%のSDSの存在下でプロテイナーゼKは活性を保ち、DNA調製において分離されたDNAの完全性を損なうことなくさまざまなタンパク質およびヌクレアーゼを分解します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、尿素変性ヘモグロビンを加水分解して1.0 μmolのチロシンに相当する呈色を生じる酵素量です(Folin-Ciocalteau試薬により発色)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
飛沫防止のために手袋をお薦めしています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2308-VAR:
P2308-5MG-KC:
P2308-1G-PW:
P2308-100MG-PW:
P2308-5X1G:
P2308-10MG:4548173205700
P2308-100MG-KC:
P2308-1G:4548173205717
P2308-25MG-KC:
P2308-25MG:4548173205724
P2308-5X1G-PW:
P2308-500MG:4548173205731
P2308-25MG-PW:
P2308-10MG-KC:
P2308-100MG:4548173205694
P2308-500MG-PW:
P2308-5MG-PW:
P2308-BULK:
P2308-CH:
P2308-10MG-PW:
P2308-5MG:4548173205748
P2308-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mamoru Oshiki et al.
Frontiers in microbiology, 9, 830-830 (2018-05-15)
Detection and genotyping of pathogenic RNA viruses in human and environmental samples are useful for monitoring the circulation and prevalence of these pathogens, whereas a conventional PCR assay followed by Sanger sequencing is time-consuming and laborious. The present study aimed
Mark F Sabbagh et al.
eLife, 7 (2018-09-07)
Vascular endothelial cell (EC) function depends on appropriate organ-specific molecular and cellular specializations. To explore genomic mechanisms that control this specialization, we have analyzed and compared the transcriptome, accessible chromatin, and DNA methylome landscapes from mouse brain, liver, lung, and
Margarita Zayas et al.
PLoS pathogens, 12(1), e1005376-e1005376 (2016-01-05)
Hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein (NS)5A is a RNA-binding protein composed of a N-terminal membrane anchor, a structured domain I (DI) and two intrinsically disordered domains (DII and DIII) interacting with viral and cellular proteins. While DI and DII
Sreenivas Adurthi et al.
Scientific reports, 7(1), 17289-17289 (2017-12-13)
Oestrogen controls Foxp3 expression in regulatory T cells (Treg cells) via a mechanism thought to involve oestrogen receptor alpha (ERα), but the molecular basis and functional impact of ERα signalling in Treg cells remain unclear. We report that ERα ligand
Kumiko Muta et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 31(10), 1615-1623 (2016-05-18)
Although histone acetylation, an epigenetic modification, has been reported to be related to the progression of various diseases, its involvement in nephrosclerosis is unclear. Dahl salt-sensitive rats were used as a model of nephrosclerosis in this study. The rats were
資料
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
すべて表示
プロトコル
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.