Merck
P6556
Sigma-Aldrich
プロテイナーゼ K from Tritirachium album
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
別名:
エンドペプチダーゼK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥8,530
10 MG
¥9,930
25 MG
¥19,800
100 MG
¥39,200
500 MG
¥164,000
1 G
¥284,000
¥8,530
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥8,530
10 MG
¥9,930
25 MG
¥19,800
100 MG
¥39,200
500 MG
¥164,000
1 G
¥284,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
¥8,530
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥30 units/mg protein
分子量
28.93 kDa
テクニック
DNA extraction: suitable
溶解性
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
その他の活性
Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid
RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DNAおよびRNAの分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
DNAおよびRNA分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
プロテイナーゼKは、DNAおよびRNAの分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために使用されます。
プロテイナーゼKは、リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合したエンドトキシンの除去に使用されます。
プロテアーゼKは、肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用で、
膜上の酵素局在化を評価するために使用されます。
プロテアーゼKは、抗体標識のためパラフィン包埋組織切片を処理して抗原結合部位を露出するために使用され、
また伝達性海綿状脳症(TSE)の研究において、プリオンを調べるために脳組織サンプル中のタンパク質を分解する目的で使用されます。 製品P6556は凍結乾燥粉末として提供します。 製品P6556は、ヒト水晶体タンパク質を分解するために使用されています[1]
製品P6556は凍結乾燥粉末として提供します。製品P6556は、ヒト水晶体タンパク質を分解するために使用されています[1]。プロテイナーゼKによる分解を通してのプロテアーゼフットプリンティングにより、タンパク質間表面相互作用を明らかにできます。[2]Sigmaのこの酵素は、ニワトリ胚のプレハイブリダイゼーションステップに使用されています。[3]プロテイナーゼKは、ヒツジ、ハムスターおよびマウスのスクレイピーサンプル中に存在するプリオンタンパク質であるPrPScの濃縮に使用されています。[4]
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼKは広範囲の特異性を有し、自然状態でも多くのタンパク質を分解します。プロテイナーゼKは、主にブロックされたα-アミノ基を持つ脂肪族および芳香族のアミノ酸のカルボキシル基に隣接するペプチド結合を開裂します。[4][5][6]最適pHは7.5~9.0で、等電点は8.9です。[4]活性化にはCa2+ (1-5 mM)が必要です。プロテイナーゼKは、ジイソプロピルフルオロリン酸(DFIP)およびフッ化フェニルメタンスルホニル(PMSE)で阻害されます。[5]
プロテイナーゼKは安定した反応性の高いセリンプロテアーゼです。結晶構造および分子構造の研究で得られたエビデンスは、この酵素がスブチリシンファミリーに属し、活性部位が触媒三残基造(Asp39-His69-Ser224)を持つことを示しています。プロテイナーゼKは広範囲の環境(pH、バッファー塩、界面活性剤[SDS]、温度)で安定です。 0.1~0.5%のSDSの存在下でプロテイナーゼKは活性を保ち、DNA調製において分離されたDNAの完全性を損なうことなくさまざまなタンパク質およびヌクレアーゼを分解します。
単位の定義
1単位で尿素変性ヘモグロビンを加水分解し、pH 7.5、37℃において1分当たり1.0 μmolのチロシンと同等の色を生成します(Folin-Ciocalteu試薬による色)。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6556-500MG:4548173207391
P6556-100MG:4548173207353
P6556-500MG-C:
P6556-25MG-PW:
P6556-5MG-PW:
P6556-BULK:
P6556-1G-PW:
P6556-100MG-PW:
P6556-5MG:4548173207407
P6556-VAR:
P6556-25MG:4548173207384
P6556-10MG:4548173207360
P6556-1G:4548173207377
P6556-1G-C:
P6556-10MG-PW:
P6556-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nathaniel Denkers et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 229(3), 651-657 (2004-03-03)
Multi-color whole-mount in situ hybridization is a powerful technique for comparing the spatial expression patterns of two or more genes in developing embryos. We have developed an amplified triple-label whole-mount fluorescence in situ hybridization (FISH) protocol that permits detection of
M M Kristjánsson et al.
European journal of biochemistry, 260(3), 752-760 (1999-04-02)
An extracellular serine proteinase purified from cultures of a psychrotrophic Vibrio species (strain PA-44) belongs to the proteinase K family of the superfamily of subtilisin-like proteinases. The enzyme is secreted as a 47-kDa protein, but under mild heat treatment (30
H Hilz et al.
European journal of biochemistry, 56(1), 103-108 (1975-08-01)
Hydrolysis of serum albumin by proteinase K was strongly (greater than 7-fold) stimulated by urea and dodecylsulfate in a dose-dependent manner. With an oligopeptide as substrate, however, proteinase K was inactivated by dodecylsulfate. This indicates that the apparent activation of
Michela Candelma et al.
Reproduction (Cambridge, England), 153(2), 123-132 (2016-11-03)
In vertebrates, the regulation of gametogenesis is under the control of gonadotropins (Gth), follicle-stimulating hormone (Fsh) and luteinizing hormone (Lh). In fish, the physiological role of Gths is not fully understood, especially in species with asynchronous ovarian development. To elucidate
Enzymes of Molecular Biology
M.M. Burrell
Methods in Molecular Biology, 16, 307-307 (1993)
資料
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
すべて表示
プロトコル
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
質問
1–3/3 質問  
  1. Is there a chromogenic substrate available for product number P6556?
    1 回答
    1. Yes, a suitable chromogenic substrate for the enzyme associated with product number P6556 is the S7388, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.
      役に立ちましたか?
  2. How can I activate the proteinase K? I need it for a protease assay
    1 回答
    1. Product P6556, Proteinase K, is activated by 0.5 % SDS or 6 M urea.
      役に立ちましたか?
  3. Is your "Proteinase K from Tritirachium album" actually isolated from Tritirachium album cultures, or the gene cloned, over-expressed in some bacterium and the Proteinase K isolated from the bacterial cell lysate?
    1 回答
    1. This product is isolated from Tritirachium album culture.
      Please see the sample Certificate of Origin below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P6556-1G0000137404.pdf