スキップする
D9533
デフェロキサミン メシル酸塩
≥92.5% (TLC), powder, iron-chelating agent
別名:
DFX mesylate, DFOM, デスフェリオキサミン メシル酸塩, デフェロキサミン メタンスルホン酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥36,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H48N6O8 · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
656.79
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-314-3
MDL number:
Assay:
≥92.5% (TLC)
Form:
powder
¥36,600
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
デフェロキサミン メシル酸塩, ≥92.5% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥92.5% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
デフェロキサミンメシル塩は、以下の用途で使用されています。
  • 細胞を本品で処理し、細胞の生存率への影響および他の化合物との相互作用を評価するため()
  • アミロイド-β(Aβ)によって引き起こされるLipocalin 2(Lcn2)産生への影響を検討するため。()
  • 細菌培養における鉄飢餓を誘発するため。()
Biochem/physiol Actions
デフェロキサミンは、低酸素誘導因子1(HIF-1)を安定化させる低酸素模倣剤として使用されます。デフェロキサミンは、HIF-1を標的とするプロリルヒドロキシラーゼ(PHD)を分解して阻害することによって、HIF-1を安定させます。デフェロキサミンの阻害機構は、酵素活性に必要なPHDの活性部位に結合するFe2+のキレート化を介しているものと思われます。
細胞増殖やアポト-シスの研究によく用いられる鉄キレ-ト剤です。血管平滑筋細胞に対して in vitroおよびin vivoで抗増殖作用があり、細胞がG1期で停止することが示されています。p53の誘導も報告されてます。HL-60細胞で鉄をキレ-トすることによりアポト-シスを誘導します。1μM デフェロキサミン処理48時間後に、DNA断片化が認められました。わずか24時間の0.1μM デフェロキサミン処理で、アポト-シスが認められ、48時間までに核の崩壊が観察されました。いくつかの研究で、抗酸化特性を有し、H2O2-誘導性の障害から細胞を保護することが示されています。
細胞増殖やアポトーシスの研究にしばしば使用される鉄キレート剤。p53を誘発することも報告されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
2527501166003BP987
description
≥92.5% (TLC), powder
description
Iron chelating agent
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥92.5% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
faint yellow
color
-
color
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How do you reconstitute them in DMSO for drug assays?
    1 回答
    1. D9533 is soluble in H2O up to a concentration of 50mg/ml.
      The solubility in DMSO is not assayed.
      役に立ちましたか?
  2. What are the recommended storage conditions for stock solutions of item D9533, Deferoxamine mesylate salt? Additionally, is this product sensitive to light?
    1 回答
    1. Stock solutions of item D9533, Deferoxamine mesylate salt, should be aliquoted and stored at -20°C for up to 1 month. This product is not sensitive to light.