スキップする
C8273
サイトカラシンD
From Zygosporium mansonii, ≥98% (HPLC), actin polymerization inhibitor, powder
別名:
Lygosporin A, ジゴスポリンA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥32,700
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥106,000
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥209,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C30H37NO6
CAS番号:
分子量:
507.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-804-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1632828
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥32,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
サイトカラシンD, from Zygosporium mansonii, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Zygosporium mansonii
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI key
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
General description
サイトカラシンDは細胞透過性の真菌毒です。アクチン・マイクロフィラメントを破壊し、G1-S移行において細胞周期の停止を引き起こすp-53依存性経路を活性化します。サイトカラシンDは、平滑筋の収縮と、インスリン刺激性でも基底輸送ではないグルコース輸送を阻害します。
サイトカラシンD(CytoD)は、アクチンのダイナミクスを阻害して、細胞過程におけるその役割を研究するために一般的に用いられています。この真菌由来の低分子有機化合物は、Gアクチンに結合することにより、Gアクチンとコフィリンとの相互作用の阻害剤として作用します。さらに、CytoDはコフィリンのFアクチンへの結合を阻害し、生細胞におけるアクチンの重合と脱重合の速度を低下させます。
Application
サイトカラシンDは以下に使用されています:
  • 細胞の硬さとFアクチン細胞骨格との関係を調べるためにH9c2細胞を処理するため
  • 特定の細胞外小胞(EV)取り込み経路を阻害する効果を調べるためにオリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)を処理するための、受容体媒介エンドサイトーシスの阻害剤として
  • in vitro胚培養で卵母細胞を人為的に活性化させるため
Biochem/physiol Actions
アクチン重合の強力な阻害剤、アクチンマイクロフィラメントの破壊、p53依存性経路の活性化、平滑筋収縮の阻害、インスリン刺激グルコ-ス輸送の阻害。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2618250225
description
from Zygosporium mansonii, ≥98% (HPLC), powder
description
Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO
description
Induces changes in cell morphology and motility with no effect on sugar transport.
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
ready-to-use solution
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under サイトカラシンD
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
C8273-VAR: + C8273-1MG-PW: + C8273-BULK: + C8273-1MG: + C8273-5MG: + C8273-10MG-PW: + C8273-5MG-PW: + C8273-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Could you provide the maximum solubility in DMSO (mg/mL)?
    1 回答
    1. This material is soluble in DMSO up to 371 mg/mL. Stock solutions prepared in dimethyl sulfoxide and stored at 22–24 °C have been reported to retain tissue culture activity for up to three months.
      役に立ちましたか?
  2. What is the time frame for the effect to take place in the culture media for all three products? How long will the effect last? What is the duration for which the cell can survive or tolerate the effect?
    1 回答
    1. The time frame for the effect to take place in the culture media, the duration of the effect, and the cell's ability to survive or tolerate the effect can be found in the following articles:
      How long does it take for the product to take effect in the culture media?
      J Cell Biol. 1974 May;61(2):481-500. doi: 10.1083/jcb.61.2.481.
      Action of cytochalasin D on cells of established lines. I. Early events
      PMID: 4208074
      How long will the effect last?
      Cell Motil Cytoskeleton. 1989;13(3):127-44. doi: 10.1002/cm.970130302.
      Latrunculins--novel marine macrolides that disrupt microfilament organization and affect cell growth: I. Comparison with cytochalasin D
      PMID: 2776221
      How long can the cell survive/tolerate?
      J Biol Chem. 1999 Feb 12;274(7):4259-65. doi: 10.1074/jbc.274.7.4259.
      Actin stabilization by jasplakinolide enhances apoptosis induced by cytokine deprivation
      PMID: 9933626
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー