Merck
I5159
Sigma-Aldrich
イミキモド
≥98% (HPLC), solid, caspase 3 activator
別名:
1-(2-メチルプロピル)-1H-イミダゾール[4,5-c]キノリン-4-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥53,300
¥53,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥53,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N4
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥53,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
イミキモド, ≥98% (HPLC), solid
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
H2O: <2 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL (warming to 60 °C for 15 minutes)
SMILES記法
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChI Key
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TLR7(51284)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イミキモドはToll様受容体(TLR)-7/8アゴニストです。[1]
アプリケーション
イミキモドは、TLR7アゴニストとしてTLR7アゴニスト増強試験で使われています。[2]また、NLR family pyrin domain containing 3(NLRP3)刺激薬として、NLRP3-FL-BtnおよびFLAG-ASC-FLの治療にも用いられています。[3]
生物化学的/生理学的作用
イミキモドは、先天性皮膚免疫と、獲得免疫応答を担う細胞群の誘導を助けます。[1]
イミキモドはカスパ-ゼ3のアクチベ-タ-であり、プロカスパ-ゼ3から活性型カスパ-ゼ3への切断を直接誘導します。 in vivoにおいて、イミキモドは基底細胞癌のアポト-シスを誘導します。この抗腫瘍活性はアポト-シスの誘導と関連しています。イミキモドは抗血管新生作用、抗炎症作用、抗ウイルス作用を有しています。また、イミキモドには免疫反応の調節因子としての作用があり、種々のサイトカインやケモカインの分泌を誘発します。
イミキモドはカスパ-ゼ3のアクチベ-タ-であり、プロカスパ-ゼ3から活性型カスパ-ゼ3への切断を直接誘導します。in vivoにおいてイミキモドはアポト-シスを誘導するほか、抗ウイルス性、抗炎症性を有する免疫調節剤として作用します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のカスパーゼのページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I5159-200MG:
I5159-VAR:
I5159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tzu-Kai Lin et al.
Environmental toxicology, 39(9), 4360-4371 (2024-05-18)
The primary function of the skin is to form a mechanical, permeability, antimicrobial, and ultraviolet radiation barrier, which is essential for maintaining physiological homeostasis. Our previous studies demonstrated that cutaneous pigmentation could promote skin barrier function in addition to providing
Juandy Jo et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004210-e1004210 (2014-06-27)
The ability of innate immune cells to sense and respond to impending danger varies by anatomical location. The liver is considered tolerogenic but is still capable of mounting a successful immune response to clear various infections. To understand whether hepatic
Jessica A Pane et al.
PLoS pathogens, 10(3), e1003998-e1003998 (2014-03-29)
It has been proposed that rotavirus infection promotes the progression of genetically-predisposed children to type 1 diabetes, a chronic autoimmune disease marked by infiltration of activated lymphocytes into pancreatic islets. Non-obese diabetic (NOD) mice provide a model for the human
M H Roozeboom et al.
The British journal of dermatology, 172(3), 739-745 (2014-07-30)
A recent noninferiority randomized controlled trial (RCT) indicated that imiquimod can be considered as superior to methylaminolevulinate photodynamic therapy (MAL-PDT) in the treatment of superficial basal cell carcinoma (sBCC). Knowledge of treatment effectiveness in subgroups of patients is of great
H Vinter et al.
The British journal of dermatology, 172(2), 345-353 (2014-07-02)
The application of Aldara(®) cream containing 5% imiquimod stimulates Toll-like receptor 7/8 on plasmacytoid dendritic cells, thereby producing a potent immunomodulatory effect. This has been reported to trigger psoriasis. To establish a human model of Aldara-induced psoriasis-like skin inflammation in
質問
  1. Is imiquimod a cream?
    1 回答
    1. This product is offered in a powdered format. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.