Stock solutions of Resiquimod in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for a maximum duration of 2 months.
SML0196
Resiquimod
≥98% (HPLC), powder, TLR7/TLR8 agonist
別名:
α-ジメチル-1H-イミダゾ(4,5-c)キノリン-1-エタノール, 4-アミノ-2-(エトキシメチル)-α, R-848, R848, S28463
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
Resiquimod, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
white to tan
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
InChI
1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
InChI Key
BXNMTOQRYBFHNZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0196-10MG:
SML0196-50MG:
SML0196-BULK:
SML0196-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.