スキップする
1338313
USP
イミキモド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
イミキモド, 1-(2-メチルプロピル)-1H-イミダゾール[4,5-c]キノリン-4-アミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H16N4
CAS番号:
分子量:
240.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
imiquimod
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChI key
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TLR7(51284)
General description
本製品は、現行の薬局方に明記、規定された内容に基づいて提供されます。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、詳細な薬局方の支配下で作成され発行されています。
さらなる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
Application
イミキモド USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます:
  • イミキモドクリーム
Biochem/physiol Actions
イミキモドはカスパ-ゼ3のアクチベ-タ-であり、プロカスパ-ゼ3から活性型カスパ-ゼ3への切断を直接誘導します。 in vivoにおいて、イミキモドは基底細胞癌のアポト-シスを誘導します。この抗腫瘍活性はアポト-シスの誘導と関連しています。イミキモドは抗血管新生作用、抗炎症作用、抗ウイルス作用を有しています。また、イミキモドには免疫反応の調節因子としての作用があり、種々のサイトカインやケモカインの分泌を誘発します。
イミキモドはカスパ-ゼ3のアクチベ-タ-であり、プロカスパ-ゼ3から活性型カスパ-ゼ3への切断を直接誘導します。in vivoにおいてイミキモドはアポト-シスを誘導するほか、抗ウイルス性、抗炎症性を有する免疫調節剤として作用します。
Analysis Note
これらの製品は、テストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図したものではなく、いかなる種類の疾患の診断、治療、または治癒の目的に使用することはできません。
Other Notes
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I5159PHR2716401020
イミキモド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1338313
イミキモド
イミキモド Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 500 mg
Supelco
PHR2716
イミキモド
Imiquimod An imidazoquinoline compound that acts as a potent immunomodulator and displays anti-angiogenic, anti-viral and anti-inflammatory properties.
Sigma-Aldrich
401020
Imiquimod
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Gene Information
human ... TLR7(51284)
Gene Information
human ... TLR7(51284)
Gene Information
-
Gene Information
-
API family
imiquimod
API family
-
API family
imiquimod
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under イミキモド
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)