Merck
D1515
Sigma-Aldrich
ドキソルビシン 塩酸塩
98.0-102.0% (HPLC)
別名:
アドリアマイシン, DOX, アドリアマイシン® 塩酸塩, ヒドロキシダウノルビシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥32,000
¥32,000
単価¥49,300割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥32,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO11 · HCl
CAS番号:
分子量:
579.98
Beilstein:
4229251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281818
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
¥32,000
単価¥49,300割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2A(7153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドキソルビシン塩酸塩(DOX)は、ストレプトマイセス属微生物から単離されたアントラサイクリン抗生物質です。[1][2]水溶性抗がん剤のDOX[3]は、ダウノルビシンのヒドロキシ誘導体です。[4]
ドキソルビシンは、活性酸素種(ROS)発生の要因にもなり、これによってDNA、タンパク質、および膜の損傷をさらに引き起こします。細胞毒性、抗腫瘍活性、抗がん活性、および抗新生物活性を示し、がん、メタボロミクス、細胞生物学、および生化学に関する研究に使用されています。[4]
アプリケーション
ドキソルビシン塩酸塩は以下の用途に使用されています:
  • 細胞生存アッセイのため[5]
  • MTT (3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド)アッセイのため[6]
  • 高分子PLGAベース微粒子薬剤送達の薬剤として[7]
  • ドキソルビシン耐性HepG2細胞(HepG2-DR)およびK562細胞(K562-DR)の開発のため[8]
生物化学的/生理学的作用
MRP1の基質は、薬物排出ポンプ活性の測定のために使用されます。ドキソルビシン塩酸塩(DOX)は、塩基対の間に介入して鎖切断を誘発することによりトポイソメラーゼIIを抑制し、結果として核酸およびタンパク質の合成を阻害します。[1]また、膜脂質およびDNA鎖を破壊するためのフリーラジカルの形成に寄与します。[1]
自然蛍光性アントラサイクリン系抗生物質、抗癌剤。ドキソルビシンはMRP1の基質で、DOX耐性肺癌細胞株から最初にクローン化されました。蛍光特性は、薬剤排出ポンプ活性の測定のほか、様々な多剤耐性タンパク質の細胞内局在の解明、細胞小器官(ゴルジ体やリソソーム)が薬物隔離に及ぼす役割とその薬剤耐性形質への関連の解明に用いられています。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質抗生物質
  • 細胞生物学、メタボロミクス、および生化学の研究に最適
調製ノート
水および生理食塩液には溶けますが、メタノールにはあまり溶けません。クロロホルム、エーテル、およびその他の有機溶媒にはほとんど溶けません。
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。風通しの良い場所で保管してください。施錠して保管するか、有資格者または許可された者のみがアクセスできる場所に保管してください。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。感湿性。感光性。
同等製品
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D1515-10MG:
D1515-VAR:
D1515-10MG-PW:
D1515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (ethylene glycol)-conjugated multi-walled carbon nanotubes as an efficient drug carrier for overcoming multidrug resistance
Cheng J, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 250(2), 184-193 (2011)
The release behavior of doxorubicin hydrochloride from medicated fibers prepared by emulsion-electrospinning
Xu X, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 70(1), 165-170 (2008)
Current Pharmaceutical Design (1999)
Consumers Guide to Cancer Drugs (2004)
In vitro study of anticancer drug doxorubicin in PLGA-based microparticles
Lin R, et al.
Biomaterials, 26(21), 4476-4485 (2005)
資料
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
酸化グラフェンおよび還元型酸化グラフェンの応用についてご紹介します。アルドリッチではさまざまなタイプのグラフェン(グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなど)製品を販売しております。
質問
1–10/12 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How to store after reconstitution and for how long is it stable?
    1 回答
    1. Aliquots are stable for up to 3 months at -20°C or for up to 6 months at -70°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      役に立ちましたか?
  4. What is the difference between Doxorubicin hydrochloride Products D1515 and 44583?
    1 回答
    1. The D1515 and 44583 Doxorubicin HCl products are physically identical. Each has a minimum purity specification of 98%. However, the 44583 product option is tested for suitability in fluorescence applications while the D1515 is assigned basic tests for general research use.
      The following links taken from the peer reviewed papers may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/d1515?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=d1515&type=citation_search
      https://www.sigmaaldrich.com/search/44583?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=44583&type=citation_search
      役に立ちましたか?
  5. Si può prolungare la stabilità del prodotto D1515 sciolto in soluzione acquosa e successivamente conservato a -20°C?
    1 回答
    1. Solution stability studies have not been performed on this product, however, the available literature suggests that solutions are most stable refrigerated. It is recommended to add 3 - 5% glucose or lactose as a stabilizer for long-term storage. Commercially available solutions were found to be stable for at least 1 month at -20°C and up to 1 year at 4°C.
      This product, in solution, will degrade in alkaline pH conditions or when exposed to light for extended periods.
      役に立ちましたか?
  6. Whta is the pka and logP of Doxorubicin hydrochloride ID D1515
    1 回答
    1. See the link below to DrugBank Online for these data:
      https://go.drugbank.com/salts/DBSALT000060
      役に立ちましたか?
  7. Is this product suitable for in vivo applications?
    1 回答
    1. This product has not been tested for in vitro or in vivo use. However, the listed Peer-Reviewed Papers suggest that customers have been successful in these applications. Note that the product is not tested for endotoxin and the solution would require filter sterilization prior to use.
      Please view the peer-reviewed papers here: https://www.sigmaaldrich.com/search/d1515?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=d1515&type=citation_search.
      役に立ちましたか?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  9. What is the difference between Doxorubicin hydrochloride Products D1515 and D1317?
    1 回答
    1. Product No. D1317, Doxorubicin hydrochloride solution has been discontinued and is no longer available.  We now offer Product No. D1515 which is a powder.
      役に立ちましたか?
  10. What can be used to make a solution of Product D1515, Doxorubicin hydrochloride?
    1 回答
    1. The solubility of doxorubicin is tested in water (50 mg/mL), yielding a clear orange to red solution.
      役に立ちましたか?
1–10/12 質問  