Merck
I5260
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (Fab特異的) ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Fab-Specific Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
抗ヒトIgG(Fab特異的)抗血清は、免疫原として精製されたヒトIgGのFabフラグメントを使用してヤギで産生されます。アフィニティー分離された抗体は、免疫グロブリンを含めて事実上すべてのヤギ血清タンパク質を除去する免疫特異的な精製法によってヤギ抗ヒトIgG抗血清から得られ、ヒトIgGのFabフラグメントとは特異的に結合しません。IgGは分子量が150 キロダルトン(kDa)のより大きな分子です。IgGには2本の軽鎖(L)と2本の重鎖(H)があります。軽鎖はラムダ(λ)鎖またはカッパ(κ)鎖のいずれかです。機能的には、免疫グロブリンは不変領域と可変領域を有します。軽鎖にはN末端VLに1つの可変領域があり、その後に1つの不変ドメインCLが続きます。軽鎖の分子量は約25 kDaです。重鎖にはN末端に1つの可変領域があり、その後に3つの不変ドメインが続きます。両方の重鎖を接続するスペーサーヒンジ領域の第1(C1H)ドメインと第2不変(C2H)ドメインの間。各重鎖の分子量は約55 kDaです。
特異性
ヤギ抗ヒトIgG(Fab特異的)抗体は、ヒトIgGのFabフラグメントと特異的に反応しますが、ヒトIgGのFcフラグメントに対しては反応性を示しません。この製品には、マウスとラットのIgGに対する種間交差反応性がありません。
免疫原
精製ヒトIgG Fabフラグメント
アプリケーション
ヤギで産生された抗ヒトIgG(Fab特異的)抗体は、免疫アッセイ手法における二次抗体試薬として効果的です。以下に使用できます:
  • 酵素または蛍光色素を使用した結合体のための出発物質として
  • 酵素結合免疫吸着アッセイに
  • ストレプトリジン-O-透過性細胞による125I-IgGの内在化における架橋抗体として
  • Fabの検出および半定量のための酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)における捕捉抗体として
  • 電気泳動や免疫電気泳動に
生物化学的/生理学的作用
IgGの酵素的切断により、抗原結合(Fab)およびエフェクター活性化(Fc)フラグメントが生成されます。パパインを用いたIgG処理により、2つのFabフラグメントと1つのFcフラグメントが産生されます。ペプシンを用いたIgG処理により、(Fab′)2フラグメントだけが産生されます。IgG抗体は、補体の活性化や食作用などのいくつかの機能を制御します。したがって、IgG抗体は細胞学的免疫応答を促進する上で重要な役割を果たします。抗ヒトIgG(Fab特異的)抗体は、Ouchterlony(オクタロニー)二重拡散に使用できます。マウスまたはラットの腹水に対する種間交差反応性がないため、この抗体は、in vivoで増殖したハイブリドーマ細胞により産生されるヒトモノクローナル抗体のスクリーニングにも最適です。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム(防腐剤)含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I5260-VAR:
I5260-BULK:
I5260-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endocytosis of FcgammaRI is regulated by two distinct signalling pathways
Norman JC and Allen JM
Febs Letters, 484(3), 179-183 (2000)
Qi Yang et al.
Analytical chemistry, 88(23), 11804-11812 (2016-11-03)
Circulating antibodies (Ab) that specifically bind polyethylene glycol (PEG), a biocompatible polymer routinely used in protein and nanoparticle therapeutics, have been associated with reduced efficacy of and/or adverse reactions to therapeutics modified with or containing PEG. Unlike most antidrug antibodies
Edurne Rujas et al.
Cell reports, 32(7), 108037-108037 (2020-08-20)
The contribution of membrane interfacial interactions to recognition of membrane-embedded antigens by antibodies is currently unclear. This report demonstrates the optimization of this type of antibodies via chemical modification of regions near the membrane but not directly involved in the
Stabilized, long-term expression of heterodimeric proteins from tricistronic mRNA
Mielke C, et al.
Gene, 254(1-2), 1-8 (2000)
Richard J Kraus et al.
Journal of virology, 94(18) (2020-07-10)
We previously reported that the cellular transcription factor hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) binds a hypoxia response element (HRE) located within the promoter of Epstein-Barr virus's (EBV's) latent-lytic switch BZLF1 gene, Zp, inducing viral reactivation. In this study, EBV-infected cell lines