サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.25 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥19,900 |
0.5 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥31,600 |
1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥64,500 |
この商品について
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:55,000, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
抗ヒトIgG(Fc特異的)アルカリホスファターゼ抗体は、以下の用途に使用されています:
- 定量的サンドイッチELISA
- αα-GalC ELISA
- ELISAアッセイ
- IgGサブクラスのELISA
Biochem/physiol Actions
ヒトIgGと結合しますが、他のヒトIgとは結合しません。
マウスまたはラットのサンプルでバックグラウンドを低減します。
Physical form
Preparation Note
Other Notes
希釈率を力価試験により決定する必要があります。アッセイ系の違いにより、これらの力価はユーザーの実際の希釈率を示さない場合があります。
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) direct ELISA: 1:55,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent) | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:80,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 | technique(s) indirect ELISA: 1:3,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, indirect ELISA: 1:15,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source mouse | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - | form - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A9544-.25ML: + A9544-.5ML: + A9544-VAR: + A9544-1ML: + A9544-BULK:
jan