Merck
H0135
Sigma-Aldrich
ヒドロコルチゾン
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシプレグナ-4-エン-3,20-ジオン, 17-ヒドロキシコルチコステロン, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, ケンダルコンパウンドF, コルチゾール, ライヒシュタインサブスタンスM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥14,900
¥14,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥14,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O5
CAS番号:
分子量:
362.46
Beilstein:
1354819
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
211-214 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL, clear
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
上皮系、内皮系の接着細胞培養に用いられるヒドロコルチゾンです。
アプリケーション
ヒドロコルチゾンは以下の用途に使用されています:
  • 筋原性誘導及び同定[1]
  • 長期の間質細胞培養及びメチルセルロース培養(培地成分の1つ)[2]
  • 脂肪細胞分化(脂肪細胞分化培地成分の1つ)[3]
  • 細胞培養:ヒト乳腺上皮細胞MCF-10A細胞をDMEM/F12中に維持し、他の成分とともにヒドロコルチゾンを添加しました[4]
  • SUM149細胞株を初代IBCから確立し、インスリン及びヒドロコルチゾンを含有するハムF12培地を添加したFBS中で増殖しました[5]
  • 黒色腫スフェロイド細胞の分化アッセイに使用しました。[6]
生物化学的/生理学的作用
副腎皮質から分泌される主要なグルココルチコイドです。
副腎皮質から分泌される主要なグルココルチコイドです。コルチコステロンの3倍の抗炎症作用がありますが、Na+ 保持力は非常に低いです。
物理的形状
粉末は室温で保存できます。ストック溶液は分注して凍結保存してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
再構成
50 μg/mLのストック溶液を調製するには、無水エタノ-ル1 mLを添加し、穏和に撹拌して溶解させ、混合しながら滅菌培地19 mLを加えます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H0135-1MG:
H0135-BULK:
H0135PROC:
H0135-VAR:
H0135-1MG-PW:
H0135-PH:
H0135-1MG-IR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dong Fang et al.
Cancer research, 65(20), 9328-9337 (2005-10-19)
Recent studies suggest that cancer can arise from a cancer stem cell (CSC), a tumor-initiating cell that has properties similar to those of stem cells. CSCs have been identified in several malignancies, including those of blood, brain, and breast. Here
Q L Hao et al.
Blood, 86(10), 3745-3753 (1995-11-15)
We present cell cycling and functional evidence that the CD34+CD38- immunophenotype can be used to define a rare and primitive subpopulation of progenitor cells in umbilical cord blood. CD34+CD38- cells comprise 0.05% +/- 0.08% of the mononuclear cells present in
K L van Golen et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 5(9), 2511-2519 (1999-09-28)
Inflammatory breast cancer is a rapidly growing, distinct form of locally advanced breast cancer that carries a guarded prognosis. To identify the genes that contribute to this aggressive phenotype, we compared under- and overexpressed sequences in an inflammatory breast tumor
Oscar K Lee et al.
Blood, 103(5), 1669-1675 (2003-10-25)
It is well accepted that umbilical cord blood has been a source for hematopoietic stem cells. However, controversy exists as to whether cord blood can serve as a source of mesenchymal stem cells, which can differentiate into cells of different
Andrej Jedinak et al.
International journal of oncology, 33(6), 1307-1313 (2008-11-21)
In spite of the global consumption of mushrooms, only two epidemiological studies demonstrated an inverse correlation between mushroom intake and the risk of cancer. Therefore, in the present study we evaluated whether extracts from edible mushrooms Agaricus bisporus (portabella), Flammulina
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
質問
1–3/3 質問  
  1. Could I use DMSO as the solvent for hydrocortisone ?
    1 回答
    1. The solubility of this product has been tested in ethanol at 1 mg/mL, and heating to 37°C may be required for complete solubilization. The solubility in DMSO has not been tested, but various sources indicate that this product is soluble in DMSO at a minimum of 20 mg/mL.
      役に立ちましたか?
  2. How long is the 50 μg/mL stock solution (1 mL absolute ethanol + 19 mL sterile medium) stable when stored in frozen aliquots at -20°C?
    1 回答
    1. Unfortunately, the solution stability of this product at -20°C is not determined internally. However, various sources suggest frozen aliquots stored at -20°C are stable for at least 3-4 months. It is strongly recommend to protect the solution from light.
      役に立ちましたか?
  3. What are the recommended storage conditions for stock solutions of item H0135, Hydrocortisone?
    1 回答
    1. The stock solutions can be stored at 4°C and are stable for up to 1 month.