由来生物
plant (wild yam)
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
crystalline
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 400 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H0396-100MG:
H0396-BULK:
H0396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)