おすすめの製品
タイプ
Type I
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
含みます
phosphate buffer salts and EDTA as balance
組成
Protein, ≥50%
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
その他の活性
β-Glucosidase, α−galactosidase and β−galactosidase ≤0.1%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
関連疾患
diabetes (management of non-insulin-dependent diabetes mellitus)
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
単位の定義
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5003-100UN-PW:
G5003-VAR:
G5003-25UN:
G5003-100UN:
G5003-1KU:
G5003-BULK:
G5003-1KU-PW:
試験成績書(COA)