サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
200 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥55,500 |
この商品について
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydrocortisone
manufacturer/tradename
USP
mp
211-214 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Application
米国薬局方(USP)の以下の各条に従い、液体クロマトグラフィーによるアッセイ、確認試験、および性能試験用の標準原液、標準溶液およびシステム適合性溶液を調製するためにも使用されます。
- 注射用ヒドロコルチゾンコハク酸ナトリウム
- ヒドロコルチゾン錠
- ヒドロコルチゾンゲル
- ヒドロコルチゾンローション
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 211-214 °C (lit.) | mp 211-214 °C (lit.) | mp 211-214 °C (lit.) | mp 211-214 °C (lit.) |
| Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) | Gene Information human ... NR3C1(2908) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヒドロコルチゾン
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Adrenal gland,Bone marrow