Merck
G2536
Sigma-Aldrich
ガンシクロビル
≥99% (HPLC), powder, viral DNA elongation inhibitor
別名:
2-アミノ-1,9-ジヒドロ-9-[[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)エトキシ]メチル]-6H-プリン-6-オン, 9-(1,3-ジヒドロキシ-2-プロポキシメチル)グアニン, DHPG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥77,000
¥77,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥77,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N5O4
CAS番号:
分子量:
255.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥77,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
ガンシクロビル, ≥99% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
0.1 M HCl: 10 mg/mL
&ε; (減衰係数)
12.0 at 256 nm at 1 mM
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI Key
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ヌクレオシド
アプリケーション
分子生物学において、ガンシクロビルは、目的の遺伝子の相同組換えが必要となるランダム組換え事象の選択のために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ガンシクロビルはリン酸化で活性化されるヌクレオシドアナログのプロドラッグです。がん研究における遺伝子治療研究に有用です。
チミジンキナ-ゼをコ-ドするウイルス性自殺遺伝子の発現に伴い、この毒性を持たないプロドラッグはリン酸化された活性アナログに変化し、複製中の真核細胞DNAに取り込まれ、分裂する悪性細胞の細胞死を導きます。[1]細胞周期は、G2-M期で不可逆的に停止します。[2]ガンシクロビルのバイスタンダ-効果におけるギャップジャンクションの関与が研究されています。[3]ガンシクロビルはテロメア短縮の研究や、[4]抗ウイルス治療に対するウイルスの感受性の評価[5]に用いられています。
特徴および利点
本化合物はRocheにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
調製ノート
ガンシクロビルは、0.1 M HCl(10 mg/mL)、DMSO(5 mg/mL)、水(2 mg/mL)、熱メタノール、およびエタノール(<1 mg/mL)に溶解します。
本製品は、2~8℃で乾燥した状態で保存してください。この条件下で3年間安定です。
Ganciclovir is tested for solubility in 0.1M HCl at 10 mg/mL. The compound is also soluble in DMSO at 5 mg/mL.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G2536-100MG:
G2536-VAR:
G2536-100MG-PW:
G2536-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C N Sprung et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(12), 6781-6786 (1999-06-09)
The addition of new telomeres to the ends of broken chromosomes, termed chromosome healing, has been extensively studied in unicellular organisms; however, its role in the mammalian cell response to double-strand breaks is unknown. A system for analysis of chromosome
Sunwen Chou
Reviews in medical virology, 18(4), 233-246 (2008-04-03)
Mutations in the human CMV UL97 kinase gene are a major mechanism of viral resistance to two anti-CMV drugs, ganciclovir (GCV) and maribavir (MBV). GCV, the most widely used and established therapy for CMV, is a substrate for the UL97
Zhanguo Gao et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Duchenne muscular dystrophy (DMD), caused by the loss of dystrophin, remains incurable. Reduction in muscle regeneration with DMD is associated with the accumulation of fibroadipogenic progenitors (FAPs) differentiating into myofibroblasts and leading to a buildup of the collagenous tissue aggravating
Marisa Bowers et al.
Blood, 125(17), 2678-2688 (2015-03-07)
Hematopoietic stem cells (HSCs) reside in regulatory niches in the bone marrow (BM). Although HSC niches have been extensively characterized, the role of endosteal osteoblasts (OBs) in HSC regulation requires further clarification, and the role of OBs in regulating leukemic
L Z Rubsam et al.
Cancer research, 59(3), 669-675 (1999-02-11)
The ability of herpes simplex virus type 1 thymidine kinase (HSV-TK)-expressing cells incubated with ganciclovir (GCV) to induce cytotoxicity in neighboring HSV-TK-negative (bystander) cells has been well documented. Although it has been suggested that this bystander cell killing occurs through
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
質問
1–3/3 質問  
  1. Can Ganciclovir G2536 be dissolved in DMSO for in vitro testing?
    1 回答
    1. Yes, Ganciclovir G2536 can be dissolved in DMSO for in vitro application. Additionally, Ganciclovir is available in SML2346 as a ready-made DMSO solution, which is directly applicable for in vitro application.
      役に立ちましたか?
  2. can ganciclovir be dissolved in PBS or saline? can ganciclovir be neutralized by 0.1M NaOH after dissolving in 0.1M HCl
    1 回答
    1. Product G2536, Ganciclovir is tested for solubility in 0.1M HCl at 10 mg/mL. The compound is also soluble in DMSO at 5 mg/mL. While pH adjustment for neutralization has not been tested, this is a typical practice in pharmaceutical-grade solutions for injection. It is anticipated that no issues would arise regarding stability or precipitation.
      See below for a link to a typical product insert, page 14 under Description:
      https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/209347lbl.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can ganciclovir be resuspended in solutions other than HCl? If so, what is the solubility and storage condition? Thank you.
    1 回答
    1. References state that this chemical is soluble in 0.1 M HCl (10 mg/ml), DMSO (5 mg/ml), water (2 mg/ml), hot methanol, and ethanol (<1 mg/ml).
      This product should be stored desiccated at 2-8 °C. Under these conditions the product is stable for 3 years.