Unfortunately, the solubility of this product has not been determined. However, the research grade product, A4669, is soluble in water at 0.7 mg/mL, 1M HCl at 50 mg/mL, and DMSO at 7mg/mL.
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acyclovir
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI Key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0220000-1EA:
A0220000-75MG:
A0220000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック