詳細
Merck USA index - 14, 4363
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
0.1 M HCl: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI Key
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Acts as a prodrug that is activated by phosphorylation
包装
警告
再構成
その他情報
Qiao, J., et al. 2000. Hum. Gene Ther.11, 1569.
Cannon, J.S., et al. 1999. J. Virol.73, 4786.
Rubsam, L.Z., et al. 1999. Cancer Res.59, 669.
Sprung, C.N., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 6781.
Yamasaki, H., et al. 1999. C.R. Acad. Sci. III322, 151.
Halloran, P.J., and Fenton, R.G. 1998. Cancer Res.58, 3855.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
345700-50MG:
345700-MG:
試験成績書(COA)