Merck
PHR1626
Supelco
バルガンシクロビル塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
バルガンシクロビル 塩酸塩 水和物, 2-[(2-アミノ-6-オキソ-6,9-ジヒドロ-3H-プリン-9-イル)メトキシ]-3-ヒドロキシプロピル (2S)-2-アミノ-3-メチルブタノエート 塩酸塩 水和物, L-バリン、2-[(2-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソ-9H-プリン-9-イル)メトキシ]-3-ヒドロキシプロピルエステル、一塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,000
¥34,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N6O5·HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
390.82 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1708004
APIファミリー
valganciclovir
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI Key
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バルガンシクロビル塩酸塩は、ガンシクロビルの L-バリルエステルであり、抗ウイルス薬としてサイトメガロウイルス感染症の治療に広く使用されています。[1]
品質管理に用いられる認定医薬品二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードに代わる便利でコスト効率の高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
バルガンシクロビル塩酸塩は、医薬製剤中の分析物を液体クロマトグラフィー法で定量する際に、医薬品二次標準物質として使用できます。[1]
生物化学的/生理学的作用
バルガンシクロビル塩酸塩水和物は、サイトメガロウイルス感染の治療に使用される抗ウイルス薬です。ガンシクロビルのプロドラッグであり、ウイルスDNAポリメラーゼによるdGTPの取り込みを競合的に阻害するdGTP類縁体へとリン酸化される2′-デオキシ-グアノシンの合成類縁体です。
バルガンシクロビル塩酸塩水和物は抗ウイルス剤です;ガンシクロビルのプロドラッグ
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
本認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。本CRMの使用に関する情報はすべて分析認証書に記載されています。
脚注
本物質の分析認証書の見本を見るには、下の文書スロットにLRAA5295と入力してください。これは認証書の一例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではないことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1626-1G-PW:
PHR1626-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stability indicating liquid chromatographic method for the quantitative determination of valganciclovir in pharmaceutical dosage forms
Annapurna MM, et al.
Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 3(3), 64-70 (2013)
Victor M Luna et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6440), 578-583 (2019-05-11)
Young adult-born granule cells (abGCs) in the dentate gyrus (DG) have a profound impact on cognition and mood. However, it remains unclear how abGCs distinctively contribute to local DG information processing. We found that the actions of abGCs in the