SML2346
Ganciclovir
≥99% (HPLC), DMSO solution, viral DNA elongation inhibitor
別名:
Ganciclovir ready made solution, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
Ganciclovir ready made solution, ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
DMSO solution
濃度
10 mM in DMSO
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI Key
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SML2346-BULK:
SML2346-1ML-PW:
SML2346-1ML:
SML2346-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)