スキップする
A6770
メトトレキサート 水和物
powder, ≥98% (HPLC)
別名:
4-アミノ-10-メチル葉酸 水和物, L-4-アミノ-N10-メチルプテロイルグルタミン酸 水和物, L-アメトプテリン 水和物, MTX 水和物, アンチフォラン 水和物, メチルアミノプテリン 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫from市川市大町368
¥11,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥12,400
100 mg
在庫from市川市大町368
¥28,900
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥129,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥227,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
454.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥11,100
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
メトトレキサート 水和物, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204  °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。ピリメタミン耐性Plasmodium vivaxマラリア原虫に対する治療にも有効です。
ジヒドロ葉酸レダクターゼの強力なインヒビターおよび抗腫瘍研究の試薬。 DHFRベースのタンパク質発現系でジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害するために使用されます。関節リウマチなどで免疫抑制作用も示します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M8407M782406563
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メトトレキサート 水和物
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)