サイズを選択してください
¥23,100
サイズを選択してください
About This Item
¥23,100
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
H2O: 0.7 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
DMSO: 7 mg/mL
&ε; (減衰係数)
11.8 at 256 nm at 1 mM
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI Key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HV1S(3365) , NP(4860)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4669-VAR:
A4669-500MG:
A4669-BULK:
A4669-100MG:
A4669-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox