Merck
G1149
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 カリウム塩 一水和物
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
別名:
(S)-2-アミノペンタン二酸, L-α-アミノグルタル酸 カリウム塩, L-2-アミノペンタン二酸 カリウム塩, L-グルタミン酸カリウム, Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,700
500 G
¥69,700
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,700
500 G
¥69,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8KNO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
203.23
Beilstein:
3637377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
white
SMILES記法
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI Key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-グルタミン酸はアミノ酸であり、遊離型で様々な食品に主に認められます。哺乳類の脳に遍在的に存在します。[1]
アプリケーション
L-グルタミン酸カリウム塩の一水和物は心筋細胞の単離および培養のためのKG緩衝液の1成分として使用されます。[2]
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミン酸は、数種の代謝経路において重要な役割を担います。本化合物は、大脳皮質における興奮性神経伝達物質として機能します。学習、記憶および脳の加齢のプロセスに重要な役割を担っています。発達中の脳でニューロンの分化、遊走および生存に関与します。高濃度のグルタミン酸がアルツハイマー病、パーキンソン病およびてんかんで認められます。′′[1]
カイニン酸、NMDA、キスカル酸受容体のアゴニストであり、興奮性アミノ酸神経伝達物質です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1149-500G:
G1149-BULK:
G1149-100G:
G1149-VAR:
G1149-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The HCM-linked W792R mutation in cardiac myosin-binding protein C reduces C6 FnIII domain stability
Smelter DF, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 314(6), H1179-H1191 (2018)
Robbin Schnieders et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, 82(1), e116-e116 (2020-09-23)
NMR spectroscopy is a potent method for the structural and biophysical characterization of RNAs. The application of NMR spectroscopy is restricted in RNA size and most often requires isotope-labeled or even selectively labeled RNAs. Additionally, new NMR pulse sequences, such
Stability and solution structure of binary and ternary Cu (II) complexes with l-glutamic acid and diamines as well as adducts in metal-free systems in aqueous solution
Bregier-JR
Journal of Solution Chemistry, 43(12), 2144-2162 (2014)
William Krogman et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-09-06)
Cytoplasmic calcium ([Ca2+]cyt) is a well-characterized second messenger in eukaryotic cells. An elevation in [Ca2+]cyt levels is one of the earliest responses in plant cells after exposure to a range of environmental stimuli. Advances in understanding the role of [Ca2+]cyt
Eric A Josephs et al.
DNA repair, 35, 71-84 (2015-10-16)
In Escherichia coli, errors in newly-replicated DNA, such as the incorporation of a nucleotide with a mis-paired base or an accidental insertion or deletion of nucleotides, are corrected by a methyl-directed mismatch repair (MMR) pathway. While the enzymology of MMR