Merck
G1251
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸
≥99% (HPLC), suitable for microbiological culture, ReagentPlus®
別名:
(S)-2-アミノペンタン二酸, Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-グルタミン酸, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
認証
suitable for SM 5210
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
white to off-white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: soluble 100 mg/mL
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
C: 40.4-41.2%
N: 9.2-9.8%
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-グルタミン酸は、内因性のアセチルコリンオーバーフローの増強に使用されています。また、meat-Spoiling Pseudomonas fragi 72 の増殖培地におけるサプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルタミン酸または、グルタミン酸塩は、神経伝達物質として機能し、γ-アミノ酪酸などの他の神経伝達物質の前駆体にもなります。またグルタミン酸は、成長、再生、維持、および免疫を制御する多くの代謝経路において重要な役割を果たします。また、TCA(トリカルボン酸)回路の重要な成分である α-ケトグルタル酸に変換され、核酸や特定のアミノ酸の生合成における前駆体として働きます。グルタミンは、細胞内でグルタミナーゼによってグルタミン酸に変換されます。
グルタミンは、リンパ球、腸細胞、マクロファージ、および腫瘍など、分裂の早い細胞のエネルギー源として機能します。グルタミンは、細胞 mTOR(ラパマイシンの哺乳類における標的)シグナルを介して、タンパク質のターンオーバーに関与します。また、アポトーシスの阻害にも関与していることが知られています。
興奮性のアミノ酸神経伝達物質は、グルタミン酸受容体の全てのサブタイプ(代謝型、カイニン酸、NMDA、および AMPA)のアゴニストです。
興奮性アミノ酸系伝達物質で、グルタミン酸受容体(代謝型受容体、カイニン酸受容体、NMDA受容体、AMPA受容体)のあらゆるサブタイプのアゴニストです。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1251-VAR:
G1251-500G:
G1251-1G-KC:
G1251-BULK:
G1251-100G:
G1251-1KG:
G1251-10MG-KC:
G1251-1G:
G1251-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cristina Giaroni et al.
European journal of pharmacology, 476(1-2), 63-69 (2003-09-13)
Several reports suggest that enteric cholinergic neurons are subject to a tonic inhibitory modulation, whereas few studies are available concerning the role of facilitatory pathways. Glutamate, the main excitatory neurotransmitter in the central nervous system (CNS), has recently been described
The biology of cancer: metabolic reprogramming fuels cell growth and proliferation.
DeBerardinis RJ
Cell Metabolism, 7(1), 11-20 (2008)
Glutamic acid, twenty years later.
Garattini S
The Journal of Nutrition, 130, 901S-909S (2000)
Mixed carbon source utilization of meat-spoiling Pseudomonas fragi 72 in relation to oxygen limitation and carbon dioxide inhibition.
Molin G.
Applied and Environmental Microbiology, 49(6), 1442-1447 (1985)
Jasdeep Saini et al.
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-10-15)
In many neurodegenerative and muscular disorders, and loss of innervation in sarcopenia, improper reinnervation of muscle and dysfunction of the motor unit (MU) are key pathogenic features. In vivo studies of MUs are constrained due to difficulties isolating and extracting
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
application for HPLC