Merck
49605
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 ヘミマグネシウム塩 四水和物
≥98.0% (NT)
別名:
L-グルタミン酸マグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥12,400
¥12,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16MgN2O8 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
388.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.O.O.O.N[C@@H](CCC(=O)O[Mg]OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C5H9NO4.Mg.4H2O/c2*6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;;/h2*3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2/t2*3-;;;;;/m00...../s1
InChI Key
ZWCGDRSVJYJGFY-GYDBBPQESA-L
詳細
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate is commonly known as Magnesium L-glutamate. It donates magnesium ions necessary for effective protein synthesis.[1]
アプリケーション
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate is a magnesium transfer agent/carrier.[2][3] It can also be used in the preparation of S30A buffer solution.[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
49605-250G:
49605-VAR:
49605-1KG:
49605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantum-mechanical calculations and spectroscopic characteristics of magnesium glutamate?glycine and magnesium glutamate?arginine.
Marcoin W, et al.
Journal of Molecular Structure, 792, 186-193 (2006)
Synthesis and antiarrhythmic activity of new biologically active potassium and magnesium donors.
Berlyand A S, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 41(12), 634-637 (2007)
Synthesis of 2.3 mg/ml of protein with an all Escherichia coli cell-free transcription?translation system.
Caschera F and Noireaux V
Biochimie, 99, 162-168 (2014)
Simplifying and streamlining Escherichia coli-based cell-free protein synthesis
WC Yang
Biotechnology Progress, 28, 413-420 (2012)
Efficient incorporation of unnatural amino acids into proteins with a robust cell-free system
W Gao
Methods and Protocols, 2, 16-16 (2019)