アッセイ
≥98% (titration)
形状
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
180-182 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI Key
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アジピン酸ジヒドラジドは、アルデヒドに特異性のあるホモバイファンクショナル(homobifunctional)架橋剤です。そのため、比較的安定したヒドラゾン結合が得られます。アジピン酸ジヒドラジドは、過ヨウ素酸酸化後の抗体などの糖タンパク質の部位特異的な結合において一般的に使用されます。酸化とカップリングは、pH 5.0で実施されることがあります。これは一級アミンとの競合を避けるヒドラジドが低いpKaを持つためです。
アプリケーション
アジピン酸ジヒドラジドは、次のように使用されています:
- 多孔性生体材料を合成するための反応プレミックスの調製において
- メタクリル酸コンドロイチン硫酸磁性ナノ粒子(MA-CS MNP)の作製と特性解析のためのイミドベースのケミストリーを用いたメタクリル酸コンドロイチン硫酸(MA-CS)コーティングの架橋のため
- Abberior STARNHSエステル色素によるラムノリピド、ピオケリン、バンコマイシンの共有結合標識のため
生物化学的/生理学的作用
アジピン酸ジヒドラジド(ADH)は、各末端のヒドラジド基で構成される低分子化合物です。そのため、架橋型吸着剤の吸着能を維持または向上させる重金属の吸着部位が追加で得られることになります。ADHは、ラテックスフィルムや注射用酸化ヒアルロン酸ハイドロゲルの作製などさまざまな分野で架橋剤として使用されます。
その他情報
シアノ水素化ホウ素ナトリウムなどを用いた選択的還元により、ヒドラゾン結合は安定化されることもあります。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
iScience, 25(1), 103669-103669 (2022-01-15)
Efficient delivery of toxic compounds to bacterial competitors is essential during interspecies microbial warfare. Rhamnolipids (RLPs) are glycolipids produced by Pseudomonas and Burkholderia species involved in solubilization and uptake of environmental aliphatic hydrocarbons and perform as biosurfactants for swarming motility.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 33(1), 1-17 (2011-12-21)
The introduction of spacers in coating steroid antigen or enzyme conjugates or immunogen is known to exert an influence on the sensitivity of steroid enzyme immunoassays. We have introduced different homobifunctional spacers having varying atomic length (3 to 10) between
Carbohydrate polymers, 256, 117574-117574 (2021-01-24)
To meet the demands of various therapeutic tasks, injectable hydrogels with tunable mechanical properties and degradability are highly desired. Herein, we developed an injectable chitin hydrogel system with well-manipulated mechanical properties and degradability through dynamic acylhydrazone crosslinking catalyzed by 4-amino-DL-phenylalanine
Analytica chimica acta, 682(1-2), 66-71 (2010-11-09)
A rapid and semi-quantitative immunochromatographic strip (ICS) test for cortisol analysis in serum was developed. The test strip was based on a competitive assay format. Colloidal gold nanoparticles were synthesized and coupled with cortisol-3-carboxymethyloxime-adipic acid dihydrazide-bovine serum albumin (F-3-CMO-ADH-BSA) antigen
The Biochemical journal, 267(3), 585-591 (1990-05-01)
After periodate oxidation and incubation with a dihydrazide, cross-linking of the two heavy chains of immunoglobulins G from several species proceeds specifically through their oligosaccharides. We have used malonic acid dihydrazide, adipic acid dihydrazide and dithiodipropionic acid dihydrazide. The last