Merck
A6558
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン酸 カリウム塩
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
別名:
L-アスパラギン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2K
CAS番号:
分子量:
171.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
L-アスパラギン酸 カリウム塩, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
SMILES記法
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI Key
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-アスパラギン酸は非必須アミノ酸です。
アプリケーション
L-アスパラギン酸カリウム塩は、以下の用途に使用されています:
  • 多孔パッチクランプ細胞内溶液の調製のため
  • 血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ(SGOT)アッセイに
  • 透過処理した細胞のミトコンドリアフラッシュを検出するmitoflashアッセイのための内部溶液(IS)中の成分として
生物化学的/生理学的作用
L-アスパラギン酸は、内在性のN-メチル-D-アスパラギン酸塩(NMDA)受容体アゴニストです。
アスパラギン酸カリウムは、ウサギ虚血心臓において、経壁的再分極分散(TDR)を低下させることによって心室性不整脈を防止する能力があります。
速いシナプス興奮を伝える主要な神経伝達物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6558-5KG:
A6558-25G:
A6558-1KG:
A6558-5G:
A6558-100G:
A6558-BULK:
A6558-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qiyang Gong et al.
Fish & shellfish immunology, 97, 359-366 (2019-12-24)
Bacterial infection severely impairs aquaculture development throughout the world. Despite the use of antibiotics to control bacterial infection, few other options are available especially in the area of complex ecosystem and various types of fish. In search for novel approaches
Jun Pu et al.
Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban, 28(5), 517-519 (2008-10-11)
The aim of this study was to determine if the potassium aspartate and magnesium (PAM) prevent reperfusion-induced ventricular arrhythmias (RIVA) in ischemia-reperfusion (IR) rabbit heart. Thirty rabbits were randomly divided into control, ischemia and PAM groups. Arterially-perfused rabbit left ventricular
Qadeer Aziz et al.
Bio-protocol, 10(1), e3478-e3478 (2020-01-05)
Cardiac pacemaker cells of the sino-atrial node are responsible for the initiation of the heart beat and express an array of ion channels. The patch-clamp technique is the gold standard method for investigating the function of ion channels expressed in
Amy B Banta et al.
Current protocols in microbiology, 59(1), e130-e130 (2020-12-18)
Facile bacterial genome sequencing has unlocked a veritable treasure trove of novel genes awaiting functional exploration. To make the most of this opportunity requires powerful genetic tools that can target all genes in diverse bacteria. CRISPR interference (CRISPRi) is a
Natascha Sommer et al.
Science advances, 6(16), eaba0694-eaba0694 (2020-05-20)
Mitochondria play an important role in sensing both acute and chronic hypoxia in the pulmonary vasculature, but their primary oxygen-sensing mechanism and contribution to stabilization of the hypoxia-inducible factor (HIF) remains elusive. Alteration of the mitochondrial electron flux and increased