Merck
G2128
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 塩酸塩
別名:
(S)-2-アミノグルタル酸, (S)-2-アミノペンタン二酸 アンモニウム塩, Glu HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
183.59
Beilstein:
3565569
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-グルタミン酸は、哺乳類の中枢神経系(CNS)における主要な興奮性伝達物質です。膜結合したグルタミン酸受容体と相互作用します。
アプリケーション
L-グルタミン酸塩酸塩は、窒素が制限された源流森林流における溶存有機窒素(DON)および溶存有機炭素(DOC)の吸収に対する溶存無機窒素(DIN)の増加の影響を研究するための栄養添加物として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミン酸は、発達、学習、記憶、可塑性、認知において重要な役割を果たします。てんかん、統合失調症、脳卒中、虚血、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、ハンチントン病、パーキンソン病などの神経病理学的疾患の病因に重要な役割を果たします。グルタミン酸は、長期増強(LTP)および長期鬱病(LTD)の活性化にも関与しています。グルタミン酸受容体の誘導は、片頭痛の病態生理に重要な役割を果たしています。
カイニン酸型、NMDA型、キスカル酸型の各レセプタ-のアゴニストであり、興奮性アミノ酸神経伝達物質です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G2128-1KG:
G2128-100G:
G2128-500G:
G2128-BULK:
G2128-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coupled cycling of dissolved organic nitrogen and carbon in a forest stream.
Brookshire E N J et al
Ecology, 86(9), 2487-2496 (2005)
B K Day et al.
Journal of neurochemistry, 96(6), 1626-1635 (2006-01-31)
L-glutamate (Glu) is the predominant excitatory neurotransmitter in the mammalian central nervous system. It plays major roles in normal neurophysiology and many brain disorders by binding to membrane-bound Glu receptors. To overcome the spatial and temporal limitations encountered in previous
Martina Curto et al.
The journal of headache and pain, 17, 47-47 (2016-05-01)
Activation of glutamate (Glu) receptors plays a key role in the pathophysiology of migraine. Both NMDA and metabotropic Glu receptors are activated or inhibited by metabolites of the kynurenine pathway, such as kynureninic acid (KYNA), quinolinic acid (QUINA), and xanthurenic
Wei Lu et al.
Neuron, 78(3), 433-439 (2013-05-15)
The cell-autonomous role of synaptic transmission in the regulation of neuronal structural and electrical properties is unclear. We have now employed a genetic approach to eliminate glutamatergic synaptic transmission onto individual CA1 pyramidal neurons in a mosaic fashion in vivo. Surprisingly
A new beginning for a broken mind: balancing neuregulin 1 reverses synaptic dysfunction.
Oscar Marín et al.
Neuron, 78(4), 577-579 (2013-05-31)