安全性情報
137254
SAFC
L-チロシン 二ナトリウム塩 二水和物
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
L-Tyrosine, Disodium Salt Dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI Key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodie
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1372540100-KC:
1372549010:
1372540100:
1372540500:
1372540003:
1372549999:
1372541000:
1372540000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)