Merck
49601
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 一カリウム塩 一水和物
puriss. p.a., ≥99.0%
別名:
L-グルタミン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,900
500 G
¥42,500
¥15,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,900
500 G
¥42,500
About This Item
化学式:
KOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
203.23
Beilstein:
3637377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥15,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
≤0.5% foreign amino acids
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[K+].[H]O[H].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI Key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49601-VAR:
49601-500G:
49601-BULK:
49601-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lukas Aufinger et al.
Nature communications, 13(1), 2852-2852 (2022-05-24)
Complex dynamics such as period doubling and chaos occur in a wide variety of non-linear dynamical systems. In the context of biological circadian clocks, such phenomena have been previously found in computational models, but their experimental study in biological systems
Abdullah Ozer et al.
Nature protocols, 10(8), 1212-1233 (2015-07-17)
Because RNA-protein interactions have a central role in a wide array of biological processes, methods that enable a quantitative assessment of these interactions in a high-throughput manner are in great demand. Recently, we developed the high-throughput sequencing-RNA affinity profiling (HiTS-RAP)
Lipopolysaccharide increases bitter taste sensitivity via epigenetic changes in Tas2r gene clusters.
Lin, et al.
iScience, 26, 106920-106920 (2023)
Jin Zhang et al.
Cell, 179(2), 392-402 (2019-09-24)
The ability to sense sour provides an important sensory signal to prevent the ingestion of unripe, spoiled, or fermented foods. Taste and somatosensory receptors in the oral cavity trigger aversive behaviors in response to acid stimuli. Here, we show that