E7879
β-Estradiol 17-acetate
≥99%
別名:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-acetate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
QAHOQNJVHDHYRN-SLHNCBLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E7879-VAR:
E7879-1G:
E7879-5G:
E7879-BULK:
E7879-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox